お使いのシステムに合った交換用消耗品をご覧になれます。
ラボ用純水装置システムは、使用とメンテナンスを容易にできるよう設計されています。システムの性能を最高の状態に保つためには、特定の部品を定期的に交換する必要があります。
以下からシステムを選択して、利用可能な消耗品、推奨される交換時期、機能、および仕様をご確認ください。
製品名 | カタログ番号 | 推定寿命 | 除去される不純物 | 交換しない場合の影響 |
超純水カートリッジ | 09.2005 | 最長6~12カ月(供給水の質による) | イオン | ※水中の低抵抗率/高導電率 |
0.2 um最終フィルター | 09.1003 | 最長3~12カ月 | 細菌 | ※分析法における干渉 ※水中に細菌および粒子 ※供給流速の低減 |
UVランプ UVまたはUV/UFユニットのみ | 09.2002 | 最長2年 | 有機物 細菌 | ※分析法や生物学的手法に問題を起こすTOCの増加 ※システム内に細菌 |
50133980 | 最長2年 | エンドトキシン | ※細胞培養の増殖遅延や細胞死 ※DNAやRNAの分解 | |
CMX25 | N/A | 細菌 | ※水システム中に細菌 ※供給流速の低減 |
製品名 | カタログ番号 | 推定寿命※ | 除去される不純物 | 交換しない場合の影響 |
Smart2Pure Pro RO膜 | 50157608 | 最長12カ月 | 一般的な除去: イオン 有機物 細菌 | ※水中のイオン、有機物、細菌の不純物の増加。 ※超純水カートリッジの急速な消耗 |
超純水カートリッジ | 09.1020 | 最長12カ月 | イオン | ※水中の低抵抗率/高導電率 ※分析方法、分子生物学、細胞培養における干渉 |
0.1 µmフィルター | 50157375 | 最長3~12カ月 | 細菌 微粒子 | ※水中に細菌および粒子 ※マイコプラズマ汚染 ※供給流速の低減 |
システムおよび手動リモートディスペンサー用0.2 µmフィルター | 09.1003 | 最長12カ月 | 細菌 微粒子 | ※分析法における干渉 ※水中に細菌および粒子 ※供給流速の低減 |
UVランプ | 09.1002 | 該当する場合 - 最長2年 | 有機物 細菌 | ※分析法や生物学的手法に問題を起こすTOCの増加 ※システム内に細菌 |
限外フィルター | 50133980 | 最長2年 | エンドトキシン ヌクレアーゼ 細菌 | ※細胞培養の増殖遅延や細胞死 ※DNAやRNAの分解 |
保存リザーバーCO2通気フィルター | 06.5002 | 最長12カ月 | 浮遊微粒子 CO2および蒸気 | ※保存水の汚染が水システムの稼働負荷を増加 |
製品名 | カタログ番号 | 推定寿命※ | 除去される不純物 | 交換しない場合の影響 |
Smart2Pure 3 LPH前処理カートリッジ用RO膜 | 09.2003 | 最長12カ月 | 一般的な除去: イオン 有機物 細菌 粒子 | ※水中のイオン、有機物、細菌の不純物の増加。 ※超純水カートリッジの急速な消耗 |
Smart2Pure 6 LPH前処理カートリッジ用RO膜 | 09.2006 | 最長12カ月 | 一般的な除去: イオン 有機物 細菌 粒子 | ※水中のイオン、有機物、細菌の不純物の増加。 ※超純水カートリッジの急速な消耗 |
超純水カートリッジ | 09.1020 | 最長12カ月 | イオン | ※水中の低抵抗率/高導電率 ※分析方法、分子生物学、細胞培養における干渉 |
システムおよび手動リモートディスペンサー用0.2 µmフィルター | 09.1003 | 最長3~12カ月 | 細菌 微粒子 | ※分析法における干渉 ※水中に細菌および粒子 ※供給流速の低減 |
システム用UVランプ UVまたはUV/UFユニットのみ | 09.1002 | 最長2年 | 有機物 細菌 | ※分析法や生物学的手法に問題を起こすTOCの増加 ※システム内に細菌 |
限外フィルター (UFまたはUV/UFユニットのみ) | 50133981 | 最長2年 | エンドトキシン ヌクレアーゼ 細菌 | ※細胞培養の増殖遅延や細胞死 ※DNAやRNAの分解 |
保存リザーバーベントフィルター | 22.0091 | 浮遊微粒子 | ※保存水の汚染が水システムの稼働負荷を増加 |
製品名 | カタログ番号 | 推定寿命※ | 除去される不純物 | 交換しない場合の影響 |
---|---|---|---|---|
Smart2Pure 12 LPH前処理カートリッジ(RO膜) | 09.2012 | 最長12カ月 | 一般的な除去: イオン 有機物 細菌 粒子 | ※水中のイオン、有機物、細菌の不純物の増加。 ※超純水カートリッジの急速な消耗 |
超純水カートリッジ | 09.1020 | 最長12カ月 | イオン | ※水中の低抵抗率/高導電率 ※分析方法、分子生物学、細胞培養における干渉 |
システムおよび手動リモートディスペンサー用0.2 µmフィルター | 09.1003 | 最長3~12カ月 | 細菌 微粒子 | ※分析法における干渉 ※水中に細菌および粒子 ※供給流速の低減 |
タイプIシステム用UVランプ UVまたはUV/UFユニットのみ | 09.1002 | 最長2年 | 有機物 細菌 | ※分析法や生物学的手法に問題を起こすTOCの増加 ※システム内に細菌 |
UFまたはUV/UFユニット専用の限外フィルター | 50133981 | 最長2年 | エンドトキシン ヌクレアーゼ 細菌 | ※細胞培養の増殖遅延や細胞死 ※DNAやRNAの分解 |
保存リザーバーCO2通気フィルター | 06.5002 | 最長12カ月 | 浮遊微粒子 CO2および蒸気 | ※保存水の汚染が水システムの稼働負荷を増加 |
製品名 | カタログ番号 |
推定寿命 |
除去される不純物 |
交換しない場合の影響 |
LabTower EDI 15 RO膜 (2つ必要) |
22.0046 |
最長2年 |
一般的な除去: イオン 有機物 細菌 粒子 |
※水中のイオン、有機物、細菌の不純物の増加。 |
LabTower EDI 30 RO膜 (2つ必要) |
22.0087 |
最長2年 |
一般的な除去: |
※水中のイオン、有機物、細菌の不純物の増加。 ※超純水カートリッジの急速な消耗 |
超純水カートリッジ | 09.2005 | 最長6~12カ月(供給水の質による) |
イオン | ※水中の低抵抗率/高導電率 ※分析方法、分子生物学、細胞培養における干渉 |
09.1003 | 3~6カ月 |
細菌 微粒子 |
※分析法における干渉 ※水中に細菌および粒子 ※供給流速の低減 |
|
09.2002 | 該当する場合 - 最長2年 |
有機物 細菌 |
※分析法や生物学的手法に問題を起こすTOCの増加 ※システム内に細菌 |
|
CO2通気フィルター | 09.1003 | 最長12カ月 | 浮遊微粒子 CO2および蒸気 |
※保存水の汚染が水システムの稼働負荷を増加 |
製品名 | カタログ番号 | 推定寿命※ | 除去される不純物 | 交換しない場合の影響 |
---|---|---|---|---|
超純水カートリッジ | 09.1006 | 最長6~12カ月(供給水の質による) | イオン | ※水中の低抵抗率/高導電率 ※分析方法、分子生物学、細胞培養における干渉 |
0.2 um最終フィルター | 09.1003 | 最長3~12カ月 | 細菌 微粒子 | ※分析法における干渉 ※水中に細菌および粒子 ※供給流速の低減 |
UVランプ UVまたはUV/UFユニットのみ | 09.1002 | 該当する場合 - 最長2年 | 有機物 細菌 | ※分析法や生物学的手法に問題を起こすTOCの増加 ※システム内に細菌 |
限外フィルター (UFまたはUV/UFユニットのみ) | 50133981 | 該当する場合 - 最長2年 | エンドトキシン ヌクレアーゼ 細菌 | ※細胞培養の増殖遅延や細胞死 ※DNAやRNAの分解 |
滅菌通気フィルター - MicroPure STユニットのみ | 22.0091 | 該当する場合 - 最長6~12カ月 | 浮遊微粒子 | ※保存水の汚染が水システムの稼働負荷を増加 |
洗浄液 | CMX25 | N/A | 細菌 | ※水システム中に細菌 ※供給流速の低減 |
製品名 | カタログ番号 | 推定寿命 | 除去される不純物 | 交換しない場合の影響 |
超純水カートリッジ | 09.1006 | 最長6~12カ月(供給水の質による) | イオン | ※水中の低抵抗率/高導電率 |
0.2 um最終フィルター | 09.1003 | 最長3~12カ月 | 細菌 | ※分析法における干渉 ※水中に細菌および粒子 ※供給流速の低減 |
UVランプ | 09.1002 | 最長2年 | 有機物 細菌 | ※分析法や生物学的手法に問題を起こすTOCの増加 |
50133981 | 最長2年 | 粒子 細菌 | ※水中の粒子がイオンクロマトグラフィー装置に混入 | |
滅菌通気フィルター | 22.0091 | 6~12カ月 | 浮遊微粒子 | ※保存水の汚染がシステムの消耗品の稼働負担を増大 |
洗浄液 | CMX25 | N/A | 細菌 | ※水システム中に細菌 ※供給流速の低減 |
前処理RO カートリッジ (水道水供給用 のオプション) | 09.2012 | 6~12カ月 | イオン 有機物 細菌 粒子 | ※超純水カートリッジの短寿命化 |
硬度安定化装置(水道水供給用のオプション) | 06.5204 | 6~12カ月 | 硬度 | ※前処理ROカートリッジの短寿命化 |
製品名 | カタログ番号 | 推定寿命※ | 除去される不純物 | 交換しない場合の影響 |
Pacific TII 3、7、12用RO膜(1つ必要) | 22.0046 | 最長2年 | 一般的な除去: イオン 有機物 細菌 粒子 | ※水中のイオン、有機物、細菌の不純物の増加。 ※DIカートリッジの急速な消耗 |
Pacific TII 20用RO膜(2つ必要) | 22.0046 | 最長2年 | 一般的な除去: イオン 有機物 細菌 粒子 | ※水中のイオン、有機物、細菌の不純物の増加。 ※DIカートリッジの急速な消耗 |
Pacific TII 40用RO膜(2つ必要) | 22.0087 | 最長2年 | 一般的な除去: イオン 有機物 細菌 粒子 | ※水中のイオン、有機物、細菌の不純物の増加。 ※DIカートリッジの急速な消耗 |
DI カートリッジ | 09.4011 | 最長12カ月 | イオン | ※水中の低抵抗率/高導電率 ※分析法における干渉 |
Pacific TIIシステムUVランプ | 50139226 | 該当する場合 - 最長2年 | 細菌 | ※システム内の細菌増殖 |
手動リモートディスペンサーオプション用0.2 µmフィルター | 09.1003 | 3~6カ月 | 細菌 微粒子 | ※水中に細菌および粒子 ※供給流速の低減 |
CO2通気フィルター | 06.5002 | 最長12カ月 | 浮遊微粒子 CO2および蒸気 | ※保存水の汚染が水システムの稼働負荷を増加 |
製品名 | カタログ番号 | 推定寿命 | 除去される不純物 | 交換しない場合の影響 |
LabTower TII 20 RO膜 (1つ必要) | 22.0046 | 最長2年 | 一般的な除去: イオン 有機物 細菌 粒子 | ※水中のイオン、有機物、細菌の不純物の増加。 |
LabTower TII 40 RO膜 (2つ必要) | 22.0087 | 最長2年 | 一般的な除去: | ※水中のイオン、有機物、細菌の不純物の増加。 ※DIカートリッジの急速な消耗 |
LabTower TII 60 RO膜 (各2つ必要) | 22.0046 22.0087 | 最長2年 | 一般的な除去: イオン 有機物 細菌 粒子 | ※水中のイオン、有機物、細菌の不純物の増加。 ※DIカートリッジの急速な消耗 |
DIキャニスター | 02.2850-LAB | 最長12カ月 | イオン | ※水中の低抵抗率/高導電率 ※分析法における干渉 |
50139226 | 該当する場合 - 最長2年 | 細菌 | ※システム内の細菌増殖 | |
システムおよびリモートディスペンサーオプション用の滅菌0.2ミクロン最終フィルター | 09.1003 | 最長12カ月 | 細菌 微粒子 | ※水中に細菌および粒子 ※供給流速の低減 |
滅菌通気フィルター | 50135142 | 最長12カ月 | 浮遊微粒子 CO2および蒸気 | ※保存水の汚染が水システムの稼働負荷を増加 |
0.1ミクロンの10インチフィルター(LabTower TII、バックホワイトキャニスターに取り付け) | 06.5557 | 最長6カ月 | 細菌 微粒子 | ※水中に細菌および粒子 |
製品名 | カタログ番号 | 推定寿命※ | 除去される不純物 | 交換しない場合の影響 |
Pacific RO 3、7、12用RO膜(1つ必要) | 22.0046 | 最長2年 | 一般的な除去: イオン 有機物 細菌 粒子 | ※水中のイオン、有機物、細菌の不純物の増加。 ※DIカートリッジの急速な消耗 |
Pacific TII 20用RO膜(2つ必要) | 22.0046 | 最長2年 | 一般的な除去: イオン 有機物 細菌 粒子 | ※水中のイオン、有機物、細菌の不純物の増加。 ※DIカートリッジの急速な消耗 |
Pacific RO 40用RO膜(2つ必要) | 22.0087 | 最長2年 | 一般的な除去: イオン 有機物 細菌 粒子 | ※水中のイオン、有機物、細菌の不純物の増加。 ※DIカートリッジの急速な消耗 |
通気フィルター | 50135142 | 最長12カ月 | 浮遊微粒子 CO2および蒸気 | ※保存水の汚染が水システムの稼働負荷を増加 |
製品名 | カタログ番号 | 推定寿命 | 除去される不純物 | 交換しない場合の影響 |
LabTower RO 20 RO膜 (1つ必要) | 22.0046 | 最長2年 | 一般的な除去: イオン 有機物 細菌 粒子 | ※水中のイオン、有機物、細菌の不純物の増加。 |
LabTower RO 40 RO膜 (2つ必要) | 22.0087 | 最長2年 | 一般的な除去: | ※水中のイオン、有機物、細菌の不純物の増加。 ※DIカートリッジの急速な消耗 |
LabTower RO 60 RO膜 (2つ必要) | 22.0046 22.0087 | 最長2年 | 一般的な除去: イオン 有機物 細菌 粒子 | ※水中のイオン、有機物、細菌の不純物の増加。 ※DIカートリッジの急速な消耗 |
09.1003 | 3~6カ月 | 細菌 微粒子 | ※水中に細菌および粒子 ※供給流速の低減 | |
滅菌通気フィルター | 50135142 | 最長12カ月 | 浮遊微粒子 CO2および蒸気 | ※保存水の汚染が水システムの稼働負荷を増加 |
製品名 | カタログ番号 | 推定寿命 | 除去される不純物 | 交換しない場合の影響 |
水道水カートリッジキット(4ホルダーEpure) | D5028 | 最長1年 | イオン | ※水中の低抵抗率/高導電率 |
水道水 - 有機物フリーカートリッジキット(4ホルダーEpure) | D5023 | 最長1年 | イオン 有機物 | ※水中の低抵抗率/高導電率 ※有機物の増加 ※分析法における干渉 |
前処理済みフィードカートリッジキット(3ホルダーEpure) | D5029 | 最長1年 | イオン | ※水中の低抵抗率/高導電率 ※分析法における干渉 |
D5022 | 最長1年 | イオン 有機物 | ※水中の低抵抗率/高導電率 ※有機物の増加 ※分析法における干渉 | |
D50227 | 最長1年 | イオン | ※水中の低抵抗率/高導電率 ※分析法における干渉 | |
D50228 | 最長1年 | イオン 有機物 | ※水中の低抵抗率/高導電率 ※有機物の増加 ※分析法における干渉 | |
D3750 | 3~6カ月 | 細菌 微粒子 | ※水中に細菌および粒子 ※供給流速の低減 | |
クリーニングカートリッジ(3パック) | D50223 | 6~12カ月 | 細菌 | ※水システム中に細菌 |
製品名 | カタログ番号 | 推定寿命※ | 除去される不純物 | 交換しない場合の影響 |
1ミクロンプレフィルター | D502113 | 年に2回 | さび、沈殿物 | ※RO膜の寿命が短くなり、水中の不純物が増加 |
硬度安定化装置 | D502114 | 年に2回 | 水の硬度 | ※硬水が膜に堆積して消耗品の寿命が短くなり、水中の不純物が増加 |
炭素カートリッジ | D502115 | 年に2回 | 塩素 | ※RO膜が酸化して消耗品の寿命が短くなり、水中の不純物が増加 |
製品名 | カタログ番号 | 推定寿命 | 除去される不純物 | 交換しない場合の影響 |
硬度安定化装置 | 06.5452 | 6カ月 | 水の硬度、さび、沈殿物 | ※硬水が膜に堆積して消耗品の寿命が短くなり、水中の不純物が増加 |
5 µmフィルターと活性炭カートリッジ | 06.5201 | 3~4カ月 | 塩素 | ※RO膜の寿命が短くなり、水中の不純物が増加 |
1 µmプレフィルター | 06.5101 | 4~6カ月 | さび、沈殿物 | ※硬水が膜に堆積して消耗品の寿命が短くなり、水中の不純物が増加 |
5 µmプレフィルターと硬度安定化装置 | 06.5204 | 4~6カ月 | 水の硬度 | ※RO膜が酸化して消耗品の寿命が短くなり、水中の不純物が増加 |
塩ペレット | N/A | ペレットがなくなったとき | 水の硬度 | ※EDIの早期故障 |