生産環境での迅速なバッチリリースを目的としたシンプルなシングルポイント粘度測定、品質管理分析で必要な降伏点測定、新規製剤開発での包括的なレオロジー調査など、さまざまなアプリケーションに対応する広範なレオメーターと粘度計を取り揃えています。
競合他社に差をつけるために、より迅速に総合的な物性評価ができる最先端のモジュール式高性能レオメーターシステムをご利用ください。ユーザーの習熟度を問うことなく、あらゆるアプリケーションへの対応を可能にするアクセサリーとソフトウェアを取り揃えたThermo Scientific HAAKEレオメーターは、「コネクトアシスト」テクノロジーを採用した多用途かつ革新的な測定装置であり、お客様の生産性を大幅に向上させます。Thermo Scientific HAAKE RheoWinソフトウェアは、すべてのHAAKEレオメーターで使用可能で、測定および評価ルーチンを簡単にQCとR&Dの間で転送することができます。
HAAKE PCRオンラインレオメーターは、押出ラインや溶融パイプラインに適した、メルトインデックスと溶融粘度のオンラインレオロジー測定を実施する革新的なプロセス制御テクノロジーを備えています。
ハンドヘルド型のスピンドル粘度計は、オンサイトでの粘度測定に最適です。エントリーレベルのレオメーターは、絶対粘度測定用のもので、温度制御機能が組み込まれています。リサーチグレードのレオメーターは、広範な材料について特性評価を行うためのもので、最も広い測定範囲を有しています。お客様の要求事項がどのようなものであっても、適切なレオメーターおよび粘度計の選択をお手伝いします。
特長
以下の3つの表に、Thermo Scientificの主要な4つの装置の機能、アクセサリー、アプリケーションが簡単にまとめてあります。
HAAKE Viscotester 3 | HAAKE Viscotester iQ/iQ Air | HAAKE MARS iQ/iQ Air | HAAKE MARS 40/60 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
レオメーターの種類 | ハンドヘルド型粘度計 | 回転式レオメーター | 回転式レオメーター | 回転式レオメーター |
携帯型 | 可 | 可 | ||
温度制御オプション | 可 | 可 | 可 | |
自動リフト機能 | 可 | 可 | ||
スタンドアロンオペレーション | 可 | 可 | ||
ソフトウェア制御オペレーション | 可 | 可 | 可 | |
応力制御(CS)モード試験 | 可 | 可 | 可 | |
振動モード(CD&CS)試験 | iQ Airのみ | iQ Airのみ | 可 | |
レート制御モード(CR)試験 | 可 | 可 | 可 | 可 |
ノーマルフォース機能 | 可 | 可 | ||
最小回転速度(rpm) | 62.5 | 0.01a | 0.001b | 10~8c |
最大回転速度(rpm) | 62.5 | 1,500 | 2,000 | 4,500 |
サイズ(L x W x H) | 180 x 90 x 175 mmd | 270 x 500 x 500 mm | 480 x 390 x 670 mm | 600 x 600 x 890 mm |
ソフトウェア | 不可 | RheoWin | RheoWin | RheoWin |
a Viscotester iQ Airバージョン
b Mars iQ Airバージョン
c CRモード
d ラボ用スタンド非装備の装置
アプリケーション
HAAKE Viscotester 3 | HAAKE Viscotester iQ/iQ Air | HAAAKE MARS iQ/iQ Air | HAAKE MARS 40/60 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
品質管理 | 可 | 可 | 可 | 可 |
研究開発 | 制限付き | 制限付き | 可 | |
シングルポイント粘度 | 可 | 可 | 可 | 可 |
絶対粘度データ | 可 | 可 | 可 | |
流量/粘度曲線 | 可 | 可 | 可 | |
粘弾性挙動 | iQ Airのみ | iQ Airのみ | 可 | |
ポリマー溶融分析 | iQ Airのみ | 可 | ||
低粘性サンプル(ジュース、乳製品、インクなど) | 可 | iQ Airのみ | iQ Airのみ | 可 |
複合材料 | 可 |
食品、ポリマーなどの分野におけるレオメーターのアプリケーションや、レオロジーの基礎、当社レオメーターの特長など、20タイトル以上の幅広いオンデマンド・コンテンツを日本語版にてご用意しております。ぜひご視聴ください。