サンプル分析のための予算に優しい、現場や訪問先でのポケットテスター
Thermo Scientificポケットテスターは、手頃な価格で、現場や訪問先でも電気化学検査を行えます。導電率、全溶解固形物(TDS)、塩分、および温度を測定するために、3つのモデルから選択できます。
エリートCTSポケットテスター
Elite CTSポケットテスターは、大きなバックライト付きグラフィックスクリーン、ワンタッチキャリブレーション、交換可能なセンサーヘッドを備えた、正確で耐久性があり、IP-67防水性能を持っています。サンプル充填可能なテスターを使用してサンプルを読み取るにはElite CTSカップセンサーを選択し、ダイレクトインサートテスターを使用してサンプルを読み取るにはElite CTSピンセンサーを選択します。これらは食品、飲料、水栽培、水産養殖、環境モニタリング、冷却タワーなどの検査に最適です。
- 柔軟な検査オプション
- バックライト付きの大型グラフィックディスプレイ
- 単4アルカリ電池4本
- 平均150時間のバッテリー持続時間
エキスパートCTSポケットテスター
専門家のCTSポケットテスターは、使いやすく、経済的で頑丈で、大きなデュアル読み取りスクリーン、簡単なキャリブレーション、1年間の保証を備えています。飲料水の水質検査、環境モニタリング、水族館、プール、スパなどに最適です。
- 予算重視のオプション
- 大きな二重線ディスプレイ
- 1.5 Vマイクロアルカリ電池4個
- 平均75時間のバッテリー持続時間
Elite CTSポケットテスター(カップセンサー)![]() | Elite CTS Pocket Tester(ピンセンサー)![]() | エキスパートCTSポケットテスター![]() | |
---|---|---|---|
センサータイプ | カップ | ピン | ピン |
導電率測定範囲 | 0.00~20.00 mS/cm | 0.00~20.00 mS/cm | 0.00~20.00 mS/cm |
導電率分解能 | 0.1 μS:0.0~200.0 μS/cm | 1 μS:200~2,000 μS/cm | 0.01 mS:2.00~20.00 mS/cm | 0.1 μS:0.0~200.0 μS/cm | 1 μS:200~2,000 μS/cm | 0.01 mS:2.00~20.00 mS/cm | 10 μS:0~1990 μS/cm | 0.10 mS:2.00~20.00 mS |
導電率相対正確性 | フルスケールの±1% | フルスケールの±1% | フルスケールの±2% |
導電率校正点 | 1~3 | 1~3 | 1 |
自動校正標準 | 手動または自動(84 μS/cm、1413 μS/cm、12.88 mS/cm) | 手動または自動(84 μS/cm、1413 μS/cm、12.88 mS/cm) | 手動または自動(84 μS/cm、1413 μS/cm、12.88 mS/cm) |
自動温度補償 | はい、リニアで調整可能。係数(0.0%~10.0%) | はい、リニアで調整可能。係数(0.0%~10.0%) | はい、リニア |
基準温度 | 25℃ | 25℃ | 25℃ |
TDS範囲 | 0.00~10.00 ppt | 0.00~10.00 ppt | 0.00~20.00 ppt |
TDS解像度 | 0.1 ppm0.0~100.0 ppm | 1 ppm:100~1,000 ppm | 0.01 ppt:0.10~10.00 ppt | 0.1 ppm0.0~100.0 ppm | 1 ppm:100~1,000 ppm | 0.01 ppt:0.10~10.00 ppt | 10 ppm0~1990 ppm | 0.10 ppt:2.00~20.00 ppt |
TDS相対正確性 | フルスケールの±1% | フルスケールの±1% | フルスケールの±2% |
TDS因子 | 0.40~1.00(選択可能) | 0.40~1.00(選択可能) | 0.40~1.00(選択可能) |
自動温度補正(コンペンセーション): | はい、リニア | はい、リニア | はい、リニア |
TDS校正点 | 1~3 | 1~3 | 1 |
塩分濃度範囲 | 0.00~10.00 ppt | 0.00~10.00 ppt | 0.0~10.0 ppt |
塩分分解能 | 0.10 ppt | 0.10 ppt | 0.1 ppt |
塩分濃度相対精度 | フルスケールの±1 % | フルスケールの±1 % | フルスケールの±2 % |
塩分校正点 | 1 | 1 | 1 |
自動温度補正(コンペンセーション): | はい、実用的な塩分曲線ごとに | はい、実用的な塩分曲線ごとに | はい、実用的な塩分曲線ごとに |
温度範囲 | 0.0~60.0℃ | 0.0~60.0℃ | 0.0~50.0℃ |
温度分解能 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
温度測定精度 | ±0.6℃:0~50℃ | ±1.1℃:50.1~60℃ | ±0.6℃、0~50℃ | ±1.1℃:50.1~60℃ | ±0.6℃ |
温度キャリブレーション | 可 | 可 | 可 |
ディスプレイタイプ | グラフィック4桁 2行 | グラフィック4桁 2行 | 4桁 2行 |
バックライトディスプレイ | 有 | 有 | 無 |
ホールド機能 | 有 | 有 | 無 |
防水定格 | IP67 | IP67 | IP67 |
自動シャットオフ機能 | 有 | 有 | 有 |
ストラップを含む | 可 | 可 | 不可 |
素材 | ABSプラスチック | ABSプラスチック | ABSプラスチック |
バッテリータイプ | 単4アルカリ電池4本 | 単4アルカリ電池4本 | 1.5 Vマイクロアルカリ電池4本 |
平均バッテリー寿命 | 150時間 | 150時間 | 75時間 |
保証 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
水、プロセス、研究、およびQA/QCのサンプルの専用pH検査です。シンプルでお求めやすい価格のモデルから、パワフルで洗練されたメーターまで、幅広い製品からお選びください。
|
高品質のpH電極、標準液および溶液は、お客様のニーズを満たすさまざまなボディー素材、ボディースタイル、充填タイプ、参照スタイルで提供されています。 |
Style Sheet for Global Design System