">
マイクロプレートリーダー関連製品
これらの関連機器および消耗品を使用してワークフローを最適化できます。
マイクロプレート、Multidropディスペンサー、WellwashおよびWellwash Versaマイクロプレートウォッシャーや、Finnpipette、Novus、ClipTipおよびClipTip Equalizerマルチチャンネルピペットに関する情報が見つかります。
マイクロプレート
プレートベースアッセイの成功には、適切なマイクロプレートを使用することが重要です。特定のプレートの製造に使用されるプラスチックは自己蛍光のため、偽陽性の結果を生じさせる場合があります。生細胞を扱うアッセイでは、細胞も接着や健全性を促進するためにコーティングや特殊表面が必要になる場合があります。サーモフィッシャーサイエンティフィックはお客様のアッセイをサポートするマイクロプレートを幅広く提供しています。
オプションの種類:
Multidropディスペンサー
Thermo Scientific Multidropディスペンサーを使用すると、プレートを数秒で充填でき、卓越した精度と再現性を実現します。これにより、検査をより迅速に行うことができ、生産性が向上します。コンパクトなMultidropディスペンサーは卓上サイズのコンパクト設計、直観的に操作できるインターフェースはセットアップとプログラミングが容易です。ペリスタポンプによる分注技術に基づいたMultidrop試薬ディスペンサーは、着脱やオートクレーブが可能なMultidropカセットを利用して、試薬、希釈液、細胞、およびビーズの分注を行います。
ディスペンサー選択ガイド
Multidrop Combi
Multidrop Combi nL
Multidrop Pico 8
Multidrop Pico 1
ユーザーインターフェース
オンボードインターフェース
または
FILLit PCソフトウェア
オンボードインターフェース
または
FILLit PCソフトウェア
PicoIT PCソフトウェア
PicoIT PCソフトウェア
分注容量範囲
0.5~2,500 µL
50 nl~50 µL
11 pL~20 µL
または
1 nL~200 µL
11 pL~20 µL
または
1 nL~200 µL
プレートフォーマット
6~1,536ウェルプレート;
ラックフォーマットの96および384チューブを含む
6~1536ウェルプレート;
96および384チューブのラックフォーマットを含む
12、24、48、96、384、1,536ウェルプレート
12、24、48、96、384ウェルプレート
プレートの高さ調整
自動
自動
自動
手動
オートメーション/ロボット対応
Yes
Yes
不可
利用可能なカセット**
小チューブ–プラスチック、
小チューブ–金属、
標準チューブ–プラスチック
N/A
小チューブ–プラスチック
小チューブ–プラスチック
分注方式
ペリスタポンプ
加圧バルブシステム
非接触式デジタル分注
非接触式デジタル分注
購入時のPCソフトウェア付属
あり
Yes
Yes
あり
※2 利用できる製品番号と構成は、カセット選択ガイドを参照してください。
マイクロプレートウォッシャー
信頼性が高く使いやすい当社のThermo Scientific Wellwashマイクロプレートストリップウォッシャーは、ルーチンや研究用のELISAアプリケーションで確実な洗浄性能を発揮します。Wellwashマイクロプレートリーダーウォッシャーは、グラフィカルなユーザーインターフェースを備えた大型カラーディスプレイ、多言語版、および非加圧式ボトルを採用しており、最大限の使いやすさ、利便性、および安全性を実現します。
ウォッシャー選択ガイド
Wellwash
Wellwash Versa
ウォッシュヘッド
1 x 8、1 x 12
2つの1 x 8、2つの1 x 12、2 x 8のセルウォッシュヘッド
ウォッシュボトル
1本(2 L)
3本(4 L x 2および2 L x 1)
プレートフォーマット
96
96、384
セルウォッシュ
不可
可能
ロボット対応
不可
可能
マルチチャンネルピペット
Thermo Scientificはあらゆるアプリケーションに対応するさまざまなマルチチャンネルピペットを提供しています。性能が実証済みのFinnpipetteやNovus製品ラインから革新的なClipTipおよびClipTip Equalizerピペットまで、当社はピペット技術をリードし、安心できる性能と毎日の快適な操作の実現に重点を置いています。