汎用性の高い自動化分注において、優れた簡便性と精度を実現します。
使いやすいThermo Scientific Multidrop試薬ディスペンサはラボのニーズに優れた柔軟性と性能で応えます。 製薬およびバイオテクノロジーラボにおける液体分注のさまざまな要件をサポートするように設計されています。コンパクトなThermo Scientific Multidropディスペンサーは卓上サイズのコンパクト設計、直観的に操作できるインターフェースはセットアップとプログラミングが容易です。卓越した精度と再現性でスピーディーに試薬類をプレート分注するので、より迅速に試験を実施でき生産性を向上します。
Multidrop Combi |
![]() Multidrop Combi+ | ![]() Multidrop Combi nL | ||
ユーザーインターフェース | オンボードインターフェース または FILLit PCソフトウェア | オンボードインターフェース または FILLit PCソフトウェア | オンボードインターフェース または FILLit PCソフトウェア |
---|---|---|---|
容量 | 0.5~2500 µl | 0.5~2500 µl | 50 nl~50 µL |
容量の増加 | スモールチューブディスペンスカセット:0.5~50 μL、0.5 μl刻み スタンダードチューブディスペンスカセット:5~2,000 µL、5 µL刻み | スモールチューブディスペンスカセット:0.5~50 μL、0.5 μl刻み スタンダードチューブディスペンスカセット:5~2,000 µL、5 µL刻み | 1 nL刻み50~999nL、 10 nL刻み 1.00~9.99 µL、 100 nL刻み10.0~50.0 µL、 FILLitソフトウェア1 nL刻み |
分注容量調整機能 | カラム毎 | カラム毎 | ウェル毎 |
デッドボリューム | < 1 mL容量範囲:0.5~50 µL <7 mL容量範囲:>50 µL (高価な試薬の損失を防ぐために、試薬を元のリザーバーに戻すことができます) | < 1 mL容量範囲:0.5~50 µL <7 mL容量範囲:>50 µL (高価な試薬の損失を防ぐために、試薬を元のリザーバーに戻すことができます) | <1.2 mL |
プレートフォーマット | 9~1,536ウェルプレート:96および384ディープウェルおよびラックフォーマットのチューブを含む(プレート高さ:5~50 mm) | 9~1,536ウェルプレート:96および384ディープウェルおよびラックフォーマットのチューブを含む(プレート高さ:5~50 mm) | 6~1536ウェルプレート; 96および384チューブのラックフォーマットを含む |
プレートの高さ調整 | 自動 | 自動 | 自動 |
オートメーション/ロボット対応 | 可 | 可 | 可 |
分注方式 | ペリスタポンプ | ペリスタポンプ | 加圧バルブシステム |
サイズ | 14.0 x 8.6 x 12.9 in. (35.6 x 21.8 x 32.8 cm) | 14.0 x 8.6 x 12.9 in. (35.6 x 21.8 x 32.8 cm) | 14 x 8.6 x 14.8 in (35.5 x 22 x 37.5 cm) |
重量 | 20.1 lb/9.1 kg | 20.1 lb/9.1 kg | 21.2 lb/9.6 kg |
*Multidrop Combi SMART+はRFIDを利用してカセットの使用状況を追跡します
お手持ちのThermo Scientific Multidrop試薬ディスペンサーのコントロールを強化します。Thermo Scientific FILLitソフトウェアは使いやすいツールで、PCから直接、あるいは装置のメモリーに転送して実行できるプロトコルを迅速に作成できます。
特長:
Thermo Scientific Multidrop用ディスペンスカセットは広い容量範囲と多様な試薬に対応できる最適なソリューションを提供し、最高の性能と結果を得ることができます。スタンダードおよびスモールチューブカセットとSMART+バージョンを選択でき、分注寿命データを保存できます。
![]() Multidrop Combi+ | ![]() Multidrop Combi nL | ||
ユーザーインターフェース | オンボードインターフェース または FILLit PCソフトウェア | オンボードインターフェース または FILLit PCソフトウェア | オンボードインターフェース または FILLit PCソフトウェア |
---|---|---|---|
容量 | 0.5~2500 µl | 0.5~2500 µl | 50 nl~50 µL |
容量の増加 | スモールチューブディスペンスカセット:0.5~50 μL、0.5 μl刻み スタンダードチューブディスペンスカセット:5~2,000 µL、5 µL刻み | スモールチューブディスペンスカセット:0.5~50 μL、0.5 μl刻み スタンダードチューブディスペンスカセット:5~2,000 µL、5 µL刻み | 1 nL刻み50~999nL、 10 nL刻み 1.00~9.99 µL、 100 nL刻み10.0~50.0 µL、 FILLitソフトウェア1 nL刻み |
分注容量調整機能 | カラム毎 | カラム毎 | ウェル毎 |
デッドボリューム | < 1 mL容量範囲:0.5~50 µL <7 mL容量範囲:>50 µL (高価な試薬の損失を防ぐために、試薬を元のリザーバーに戻すことができます) | < 1 mL容量範囲:0.5~50 µL <7 mL容量範囲:>50 µL (高価な試薬の損失を防ぐために、試薬を元のリザーバーに戻すことができます) | <1.2 mL |
プレートフォーマット | 9~1,536ウェルプレート:96および384ディープウェルおよびラックフォーマットのチューブを含む(プレート高さ:5~50 mm) | 9~1,536ウェルプレート:96および384ディープウェルおよびラックフォーマットのチューブを含む(プレート高さ:5~50 mm) | 6~1536ウェルプレート; 96および384チューブのラックフォーマットを含む |
プレートの高さ調整 | 自動 | 自動 | 自動 |
オートメーション/ロボット対応 | 可 | 可 | 可 |
分注方式 | ペリスタポンプ | ペリスタポンプ | 加圧バルブシステム |
サイズ | 14.0 x 8.6 x 12.9 in. (35.6 x 21.8 x 32.8 cm) | 14.0 x 8.6 x 12.9 in. (35.6 x 21.8 x 32.8 cm) | 14 x 8.6 x 14.8 in (35.5 x 22 x 37.5 cm) |
重量 | 20.1 lb/9.1 kg | 20.1 lb/9.1 kg | 21.2 lb/9.6 kg |
*Multidrop Combi SMART+はRFIDを利用してカセットの使用状況を追跡します
お手持ちのThermo Scientific Multidrop試薬ディスペンサーのコントロールを強化します。Thermo Scientific FILLitソフトウェアは使いやすいツールで、PCから直接、あるいは装置のメモリーに転送して実行できるプロトコルを迅速に作成できます。
特長:
Thermo Scientific Multidrop用ディスペンスカセットは広い容量範囲と多様な試薬に対応できる最適なソリューションを提供し、最高の性能と結果を得ることができます。スタンダードおよびスモールチューブカセットとSMART+バージョンを選択でき、分注寿命データを保存できます。
関連動画
Multidrop Pico |
ユーザーインターフェース | PicoIT PCソフトウェア | PicoIT PCソフトウェア |
---|---|---|
分注容量範囲 | 11 pL~20 µL または 1 nL~200 µL | 11 pL~20 µL または 1 nL~200 µL |
プレートフォーマット | 12、24、48、96、384、1,536ウェルプレート | 12、24、48、96、384ウェルプレート |
プレートの高さ調整 | 自動 | 手動 |
オートメーション/ロボット対応 | 可 | 不可 |
分注方式 | 非接触式デジタル分注 | 非接触式デジタル分注 |
応用例 | 薬物併用試験、生化学アッセイ、細胞アッセイ、DMPK、二次スクリーニング、合成化学、アッセイ開発、qPCR、酵素プロファイリング、抗体療法、SAR、およびスポッティング | |
サイズ | 47 x 38 x 32 cm | 31 x 28 x 20 cm |
重量 | 14.1 kg | 5.9 kg |
使いやすいMultidrop PicoITソフトウェアプラットフォームは、アプリケーションに特化したウィザードとハイライトされたローディングガイドを備えているため、プレートのセットアップと操作を簡単かつ迅速に行えます。1ウェルおよび8ウェルフォーマットで提供し、さまざまなスループットや、試薬およびサンプル数に対応します。
プログラム済みプロトコルは以下を提供します。
![]() |
|
ユーザーインターフェース | PicoIT PCソフトウェア | PicoIT PCソフトウェア |
---|---|---|
分注容量範囲 | 11 pL~20 µL または 1 nL~200 µL | 11 pL~20 µL または 1 nL~200 µL |
プレートフォーマット | 12、24、48、96、384、1,536ウェルプレート | 12、24、48、96、384ウェルプレート |
プレートの高さ調整 | 自動 | 手動 |
オートメーション/ロボット対応 | 可 | 不可 |
分注方式 | 非接触式デジタル分注 | 非接触式デジタル分注 |
応用例 | 薬物併用試験、生化学アッセイ、細胞アッセイ、DMPK、二次スクリーニング、合成化学、アッセイ開発、qPCR、酵素プロファイリング、抗体療法、SAR、およびスポッティング | |
サイズ | 47 x 38 x 32 cm | 31 x 28 x 20 cm |
重量 | 14.1 kg | 5.9 kg |
使いやすいMultidrop PicoITソフトウェアプラットフォームは、アプリケーションに特化したウィザードとハイライトされたローディングガイドを備えているため、プレートのセットアップと操作を簡単かつ迅速に行えます。1ウェルおよび8ウェルフォーマットで提供し、さまざまなスループットや、試薬およびサンプル数に対応します。
プログラム済みプロトコルは以下を提供します。
![]() |
|