標準ユニットの機能性を大幅に拡張
当社の信頼性が高く使いやすい Thermo Scientific™ Wellwash™ マイクロプレートウォッシャーは、ルーチンや研究用の ELISA アプリケーションに確実な洗浄性能を提供します。Wellwash シリーズは大型のカラーディスプレイにグラフィックなユーザーインターフェース、多言語ソフトウエア、非加圧式ポンプを採用し、最大限の使いやすさ、利便性、安全性を実現します。
お客様のニーズに最適な WellWash 製品は?
![]() Wellwash | ![]() Wellwash Versa | |
ウォッシュヘッド | 1 x 8、1 x 12 | 1 x 8、2 x 8、1 x 12、2 x 12、1 x 16、2 x 8 のセルウォッシュヘッド |
---|---|---|
ウォッシュボトル | 1 本(2L x 1) | 3 本(2L x 3) |
プレートフォーマット | 96 | 96、384 |
細胞洗浄 | 不可 | 可能 |
ロボット対応 | 不可 | 可能 |