アプリケーションに合った容量、材質、および機能
当社の幅広いローターから、お客様の要件を確実に満たすローターが見つかります。各ローターは、お客様が革新的素材の利点を活用し、エネルギー効率の高い遠心分離を実現し、作業を簡単かつ安全に、確実に遂行できるよう設計されています。
次のツールを使用して、ニーズに最適なローターの選択にお役立てください。
1.最初に、遠心分離機のモデルを選択します。
2.次に、ローターのタイプ(スイングバケット、固定角、連続フロー、ゾーン分け)を選択します。
3.必要な容量と性能基準(速度やgフォースなど)を選択します。
4.自動ローターIDまたは交換機構、ウインドシールド、生物学的封じ込め、革新的素材など、希望する特殊要件や機能を選択します。詳細は、主なローター機能をご参照ください。
遠心分離機をまだお持ちでない場合は、ローターを選択して、どのフロアタイプ遠心分離器モデルがそのローターに適合するかをご確認ください。
当社のフロアタイプ遠心分離機用ローターは、ローターを数秒で交換できるシステムから、生物学的封じ込めによる安全性、長期にわたり信頼性の高いパフォーマンスを提供する耐久性まで、多くの革新的機能を装備しています。
Auto-Lock™ローター交換機能により、ローターを所定の位置に安全かつ確実に固定でき、ボタンを1回押すだけで取り外せます。ツールを使用したり複雑な手順を行うことなく、ローターやアプリケーションプロトコルを即座に変更できる柔軟性を得られます。時間と労力を削減し、遠心分離器をもっとも柔軟に活用できます。
生物学的封じ込め認定*を受けたフロアタイプ遠心分離機用ローターを選択すると、サンプル、遠心分離機、およびユーザーを危険な汚染から保護でき、安全性を確保しながら使いやすさを維持できます。多くの固定角ローターには、生物学的封じ込め認定のリッドが付属しています。多くのスイングバケットローターでは、ClickSeal™生物学的封じ込めリッド付きの容器を使用できるため、扱いにくいマルチターンスクリューキャップや高圧リッドは不要です。
*英国公衆衛生庁(ポートンダウン、英国)による認定
Fiberliteローターのエネルギー消費は金属製ローターよりも低く、遠心分離機の寿命を延長できます。その耐食性設計は、構造的完全性を確保します。さらに、Fiberliteローターには15年間保証が付いているため、投資を保護します。
当社の幅広いローターバケット、リッド、およびアダプターの詳細は、特長ページをご参照ください。
フロアタイプ遠心分離機用ローターのツール、パンフレット、アプリケーションノート、Smart Noteなどの詳細情報は、リソースページをご確認ください。
Fiberliteローター用のRPM vs RCF計算機
絞り込んだ数個のFiberliteローターから、ラボに最適なローターの選択でお困りですか?この便利な計算機はさまざまな速度におけるg力を示し、アプリケーションに適したローターを探します。ローターを比較したり、特殊アプリケーションに合わせてカスタム計算も可能です。