Thermo Scientific TSXユニバーサルシリーズ超低温フリーザーは、コールドストレージラボ機器のエンジニアリングに関する80年以上の専門知識を集約しています。当社の次世代Vドライブ冷却技術を採用したTSXユニバーサル超低温フリーザーはお客様のワークフローにシームレスに適応し、より精密な性能、プルダウンおよび温度復帰時間の短縮、消費電力の削減を実現します。
新しいTSXユニバーサル超低温フリーザーは、向上したユーザーインターフェース、ユニバーサル電圧、設定温度範囲の拡大(-40℃)、ソフトウエアアップデートの簡略化、および内蔵アクセサリ電源などを備えており、信頼性、性能、およびエネルギー効率のベンチマークを確立します。
TSXユニバーサルは80年以上の経験による見識を取り入れ、システムのあらゆる面を強化したこれまでで最も堅牢な設計となっています。密閉システムやキャビネット構造からソフトウエアアーキテクチャおよび電装部品まで、TSXユニバーサルの各要素は多くの試験と改善を経ています。
アップデートされた可変速コンプレッサー、強化されたインテリジェントアルゴリズム、最適化された新しいユニバーサルVドライブ冷却技術とハードウェアによって、お客様は従来のTSXシリーズプラットフォームと比較して以下のような主要性能の向上を実感できます。
当社はエコフレンドリーなグリーン冷媒を使用し、エネルギー効率を考慮した設計、できる限りリサイクル可能な材料を使用して製品を構築することで、環境への影響を軽減できるよう努めています。
強化された機能とユーザーエクスペリエンスを求めるラボのために設計されています。改良されたユーザーインターフェース、より迅速になった再開口時間、設定温度範囲の拡張、ノイズの低減、コネクティビティソリューション、ユニバーサル電圧を体感することができます。
ユニバーサル電圧(100-230V、50/60Hz)で動作するTSXユニバーサルULTは、初期段階の研究開発から国際的な臨床試験まで、単一のグローバルソリューションをユーザーに提供し、調達と認定戦略を合理化します。
製品タイプ | モデル番号 | 容量 cu.ft (リットル) |
ラック収容量 (2インチボックス) |
電気 | プラグ | 棚 | ドアスタイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
多目的 | TSX40086FA | 19.4(549) | 16(400) |
100-230 V 50/60 Hz |
地域による (オプションは表を参照) |
4段 (棚板3枚は調製可能) |
外側(1枚) 内側(2枚) |
TSX50086FA | 24.1(682) | 20(500) | |||||
TSX60086FA | 28.8(816) | 24(600) | |||||
TSX70086FA | 33.5(949) | 28(700) | |||||
保証
当社は自信を持って製品に責任を持っており、業界をリードする保証を提供することに誇りを持っています;12年間のコンプレッサー保証は、市場の他の超低温フリーザーサプライヤーと一線を画しています。
ユニットの保証を有効にするには、以下のリンクからフォームに必要事項を入力してください。ユニットをお受け取りになると、スタートアップウィザードにあるQRコードをスキャンしてフォームにアクセスすることもできます。
For Laboratory Use.