お客様が選択された製品とシームレスに連動するように設計されたさまざまなアクセサリーやオプションを使用して、超低温フリーザーおよびワークフローの堅牢な機能をより強化できます。
超低温フリーザーとともにThermo Scientific CO₂およびLN₂のバックアップシステムを使用することにより、重要なサンプルの安全性を高め、安心感を得られます。キャビネットの温度が事前設定されたレベルまで上昇すると、これらのシステムは液体CO₂またはLN₂をキャビネットに注入します。LN₂バックアップシステムは液体窒素を使用して、温度を-80℃に維持します。CO₂バックアップはCO₂を使用して、温度を-67℃に維持します。
Thermo Scientific超低温フリーザー用チャートレコーダーを使用して、-150℃までの温度状況を7日間記録できます。レコーダーは6インチ(15 cm)チャート紙を使用し、工場出荷時インストール、または設置場でのインストールをお選びになれます。これらのチャートレコーダーは、インク付きまたはインク無しのオプションを利用できます。替えの循環式の温度チャート記録紙もご利用になれます。
Thermo Scientific超低温フリーザー用アクセスキーオプションを使用してサンプルへのアクセスを制限したり、フリーザーにアクセスした人物、ドアを開けた人物、およびドアが開いていた日時や期間に関するデータ記録を得られます。当社のアクセスキーパックには5枚のキーカードが含まれます。
構成可能な内棚はお客様の保存ニーズに適合します。これらのシェルフユニットは究極の整理と保存を実現し、非常に厳しい温度均一性要件を満たすことにより、安心感を提供します。安定性と信頼性に優れ、スペースを犠牲にすることはありません。
保存スペースが限られている場合、現在のスペースを最大限に活用することが必須です。当社の超低温フリーザーラック、スライドドロワーラック(チューブ用オプションを含む)、調整可能なサイドアクセスボックスラック、および標準またはディープウェルマイクロプレートラックを使用して、1平方フィートあたりの保存スペースを整理したり、増大できます。お客様のフリーザーモデルと用途に適したオプションをご用意しています。
システムアラートやアラームコードを視覚的に示すエクステリアライトにより、TSXフリーザーに保存されているサンプルのモニタリングやセキュリティが向上します。フリーザー底部の緑色、オレンジ色、または赤色の光により、システムの動作状態を継続的に一目で確認できます。このオプションは、多忙なラボや複数のフリーザーを使用するラボで特に有用です。
サンプルを超低温で保存することにより、生物学的試料やそれらの派生物、ゲノム材料、および化合物に対する安全性を長期にわたり得られます。Thermo Scientificは、保存用コンテナや消耗品の豊富なポートフォリを提供しています。これらは、スペースを最適化するフォーマットとサイズで利用でき、フリーザー内のサンプルの長期的な保護と安全性を確保するように設計されています。
情報を確認できない保存サンプルは使用不可能で、いかなる目的にも適さないため、保存サンプルに関連する情報を保持することは保存プロセスの重要な部分です。Thermo Scientificは、保存コンテナのシーリングやバーコードシステムなど、サンプルを整理、追跡、および保存するための実績あるソリューションを提供しています。