どのモデルを選択されても、当社の幅広い冷蔵庫は、革新的な技術により安全性、高効率、使いやすさ、低環境負荷、および高エネルギー効率を実現するよう設計されており、お客様の特定のラボのニーズを満たします。
お客様のラボニーズに最適なラボ用冷蔵庫をお選びください
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
標準的なラボ用
|
ワクチン/医薬品の保存
|
血液の保存
|
クロマトグラフィー |
可燃性物質
|
冷蔵庫/ フリーザーの組み合わせ
|
概要 |
|||||
研究、臨床、および産業ラボでの使用向けの 高い信頼性と汎用性。日常的な製品保存のための 優れたパフォーマンス。 |
ワクチン、医薬品、化学療法剤、およびその他の臨床/医療グレード製品用の高性能で安全な冷蔵。
|
高度な冷却機能、安全性、およびユーザー機能によりAABBに準拠し、全血および血液成分の保存をサポート。
|
正確な温度制御と、 チャンバー内でのクロマトグラフィー装置やサンプルの 使用をサポートする機能を備えた高性能冷却システム。 |
火花が発生しない環境が必要な揮発性物質、化合物、および溶剤の、NFPAおよびOSHAに準拠した安全な保存。 |
サンプル保存およびラボの幅広い環境用に設計された、堅牢で汎用性の高い低温保存。
|
代表的なアプリケーション |
|||||
日常的な細胞培養培地、染色溶液、試薬、タンパク質、およびメンブレン。
|
ワクチン、医薬化合物
|
全血、血液成分、血漿。
|
クロマトグラフィー用の材料、サンプル、装置、および備品 |
火花が発生しない環境が必要な揮発性物質、化合物、溶剤、および引火性または爆発性化合物。
|
さまざまな日常的なラボサンプル、消耗品、および物質の保存。
|
保存容量 |
|||||
1.8~72立方フィート (155.7~2,038 L)
|
5.5~51.1立方フィート (326~1,447 L)
|
4.9~51.1立方フィート (133~1,447 L)
|
23~72立方フィート(650~2,038 L) |
5.5~50立方フィート(155.7~1,415.8 L) |
5~18立方フィート 566.2 L
|
サイズ構成 | |||||
カウンター下
一重ドア縦型
二重ドア縦型
三重ドア縦型 |
カウンター下
一重ドア縦型
二重ドア縦型
三重ドア縦型
|
一重ドア縦型
二重ドア縦型
三重ドア縦型
|
カウンター下
一重ドア縦型
二重ドア縦型
|
カウンター下 一重ドア縦型
二重ドア縦型
|
一重ドア縦型
二重ドア縦型
|