動物組織、植物組織、酵母、バクテリア、血液を含む多種多様なタイプのサンプルからのRNA精製には、Ambion®製品のPureLink™ spin column、またはTRIzol®有機溶媒抽出試薬をお使いください。
高品質・高純度で傷のない全RNAの分離は、ノーザン・ブロット、ヌクレアーゼ保護アッセイ、RT-PCR、qRT-PCRおよびアレイ分析など、応用部門で基本的に必要となる分子生物学実験を行なうための、必要不可欠なステップです。
お客様に最適なtotal RNA精製用キットは?
純度が高くインタクトなRNA精製のゴールデンスタンダード。 | 高品質のRNAを20分未満で | RNAおよびDNAのハイスループットな精製 | 完成された、精製不要のシステム。qRT-PCRによる解析。 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
推奨 | 最も引用数が多い、ベストセラー | qPCRに最適 | |||||
抽出方法 | 有機溶媒による高純度な抽出(アルコール沈殿が必要) | 高速で使いやすいシリカ カラム | 磁気ビーズを使用した拡張性と柔軟性の高いフォーマット | 化学的な溶解(qRT-PCRの所要時間) | |||
調製時間 | 約1時間 | 20分未満 | 約45分 | 10 分 | |||
処理できるサンプルのタイプ | ほとんどのタイプのサンプル、特に溶解の困難なサンプル | 細胞および組織 | 細胞、血液、植物 | 細胞 | |||
スタートサンプル量 | 100 mgの組織または107個の細胞(試薬1 mLが必要) | 最大200 mg までの組織、5×106~1×108個の細胞 | 最大100 mgまでの組織、最大5×106個までの細胞 | 1~100,000個の細胞 | |||
逆転写用試薬を含む | ![]() | ||||||
qPCRマスターミックスを含む | ![]() | ||||||
ハイスループット対応可能 | ![]() (プレートフォーマットも利用可能) | ![]() | ![]() | ||||
今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する |
有機溶媒による抽出と精製有機溶剤抽出は実証済みデータがあり、シリカ膜ろ過または電磁ビーズ精製と組み合わせると、もっともシビアな条件と要求される用途に向いています。 TRIzol®試薬には、以下の特徴があります:
磁気ビーズによる精製
磁気粒子により、液相での結合と洗浄が可能になり、RNA抽出が容易になります。また、サンプル処理効率も向上し、自動化を含め、よりハイスループットな処理に適します。 MagMAX™電磁ビーズには、以下の特徴があります:
| Ambion®ブランドRNAに必要不可欠なものAmbion®ブランド製品は、理想的とは言えない環境のもとでヌクレアーゼのコンタミネーションを最小限に抑えて実験の成功を確約するようにデザインされています。 これらの製品は、最も厳しい品質仕様に従い製造されています。製品例は以下です。
シリカメンブレン精製
シリカメンブレンフィルターを用いることにより、短時間で簡単に、ほとんどのアプリケーションで使用できる純度の高いRNAを得られます。 PureLink™洗浄カラムには、以下の特徴があります:
|
テクニカルリソース