植物細胞のRNA抽出には、動物組織や培養細胞と異なり、注意すべき課題が存在します。 植物によっては、細胞壁の破砕が非常に困難な場合があり、さらに細胞内には、多くの場合、タンニン、フェノール類、複合多糖類などが大量に含まれており、RNAの品質に悪影響を与え、以後のアプリケーションを阻害する可能性があります。 Ambion®社のRNAを専門とする研究者らは、植物から、最高の収量、純度、品質のRNAが得られるよう最適化した精製キットを開発し、いくつかのオプションで提供しています。 これらの製品は、植物からのRNA抽出に伴う多くの問題点に対応しており、高品質で高収量のRNAを得ることができます。
お客様に最適な植物 RNA抽出用キットとは?
抽出が非常に困難なサンプル(針葉樹の組織と種子)に最適 | 高速の完全自動化抽出 | 迅速で使いやすいキット | microRNA や small RNA の効率的な回収 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベストセラー | ![]() | ||||||
回収されるRNAのタイプ | 高分子 RNA のみ | 高分子 RNA のみ | 高分子 RNA のみ | Small RNA および高分子 RNA | |||
調製時間 | 60 分 | <45 分 | <20 分 | 30 分 | |||
スタートサンプル量 | 最大1g | 最大 10 mg | <250 mg | 0.5 ~ 250 mg | |||
抽出方法 | 高純度有機溶媒抽出 (アルコール沈殿を必要とします) | 磁気ビーズを使用した拡張性と柔軟性の高いフォーマット | 高速で使いやすいシリカ カラム | 最高の純度と簡便さ;有機溶媒抽出とシリカカラムの組み合わせ (エタノール沈殿の必要はありません) | |||
ハイスループット対応可能 | ![]() | ||||||
使用可能な製品 | Ambion® Plant RNA Isolation Aid 植物由来のきょう雑物を除去します | Ambion® Plant RNA Isolation Aid 植物由来のきょう雑物を除去します | Ambion® Plant RNA Isolation Aid 植物由来のきょう雑物を除去します | ||||
今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する |
多糖類を除去します
植物RNA抽出における主要な課題の一つとして、ポリフェノール性化合物および多糖類のような問題となる生体分子の存在があります。 Ambion® Plant RNA Isolation Aidは、ポリフェノール性化合物および多糖類と結合する高分子ポリマーのポリビニルピロリドンからなり、サンプルとともにホモジュナイズし、遠心で共沈させることで、きょう雑物を効果的に除去します。
RNAの保存と安定化
RNAlater® Solutionは、インタクトな状態の動物組織、臓器、培養細胞および細菌中のRNAの保存に広く使用されています。 本製品により、 迅速なサンプルからのRNA調整や、液体窒素による凍結保存の必要がなくなります。