効率的に細菌トランスクリプトームを濃縮することで、RNA シーケンシングの結果を向上できます。自動化に対応した、プローブベースの細菌トータル RNA からのリボソーム RNA 除去により、目的の RNA をより多くシーケンスできます。
RiboMinus Bacteria 2.0 Kit の新機能および改良機能は以下を含みます:
- より正確:最適化されたハイブリダイゼーション化学
- より高い一貫性:5s リボソーム RNA をターゲットにした新しいプローブデザイン
- より多くの機能:次世代シーケンシング(NGS)用に設計された、16s および 23s リボソーム RNA 除去用の拡張されたプローブデザイン
利点:
- KingFisher 装置に適合する、自動化が容易な磁気ビーズ技術
- すべての一般的なライブラリ調製法に対応
- さまざまな種の RNA に使用可能
- 包括的なリボソーム RNA 除去
- RNA 転写種をより良好に反映
表 1.新しい RiboMinus Bacteria 2.0 Transcriptome Isolation Kit と、従来の RiboMinus Transcriptome Isolation Kit, bacteria との比較。
RiboMinus Bacteria 2.0 Transcriptome Isolation Kit (A47335) | RiboMinus Transcriptome Isolation Kit, bacteria (K155004) | |
---|---|---|
ハイスループット対応 | 手動または自動 | 手動 |
ダウンストリームアプリケーション | 次世代シーケンシング(NGS) | マイクロアレイ解析 |
精製フォーマット | 磁気ビーズ | スピンカラム(別売) |
最終産物 | トランスクリプトーム RNA | トランスクリプトーム RNA |
反応数 | 12 | 12 |
サンプルタイプ | トータル RNA(細菌) | トータル RNA(細菌) |
サンプルインプット量 | 100 ng ~ 5 μg | 2 μg ~ 10 μg |
残余リボソームリード | <20% | >80% |
プローブデザイン | 5s 、16s 、23s(100 超) | 16s 、23s(4 のみ) |