">
KingFisher Duo Prime
Thermo Scientific KingFisher Duo Primeは、1回のランで6または12サンプルを処理する、ラボでもっとも汎用性の高いコンパクトなベンチトップ型サンプル調製機器です。DNA、RNA、タンパク質、および細胞の一貫した抽出と精製を実現し、汚染除去用のUVランプを備えています。KingFisher Duo Primeは、学術機関や小規模ラボに適した、お求めやすい価格の製品です。
特長
Duo Primeは、すべてのKingFisher精製システムに共通の機能に加えて以下の機能を提供します:
自動精製
ランあたり6~12サンプル
2種類のプレートフォーマットから選択
20 µL~5 mLの広い容量範囲
当社のライブラリからプロトコルをダウンロード
または、Thermo Scientific BindItソフトウェアを使用して、プロトコルを簡単にカスタマイズ可能
設置と実行が簡単
10分以内に準備が完了
シンプルなワークフロー
画面上の指示に従うだけ
UVランプ
汚染除去が標準装備
デモビデオ
アプリケーション
KingFisher Duo Primeは、さまざまなサンプルタイプから核酸、タンパク質、および細胞を穏やかかつ効率的に分離および精製し、幅広いダウンストリームアプリケーションに対応します。KingFisher Duo Primeで使用できるさまざまなアプリケーションキット、試薬、およびプロトコルは、キット、試薬、およびプロトコルタブをご参照ください。
プロトコルおよびソフトウェア
Thermo Scientific BindItソフトウェアは、KingFisher Duo PrimeおよびFlex機器に付属しています。このソフトウェアを使用すると、KingFisherアプリケーション用のプロトコルを容易に作成、ダウンロード、実行、変更、および保存できます。
プロトコルは、試薬キットを使用する核酸およびタンパク質精製手順に使用できます。このソフトウェアでは、プロトコル—結合、洗浄、および溶出—のあらゆる工程におけるステップ、パラメーター、プレート、および試薬の定義と編集が可能です。
BindItの詳細は、特長タブをご参照ください。
プレート、プラスチック製品、およびセットアップ
KingFisher Duo Primeで機能するように設計されたプレート、プラスチック製品、およびプレートのセットアップ製品の詳細は、アクセサリタブをご参照ください。
仕様
項目
概要
機器のサイズ
コンパクトなベンチトップ型
スループットレベル
低~中
処理容量範囲
50~1,000 µL:12ピンマグネットヘッド
200~5,000 µL:6ピンマグネットヘッド
ランあたりのサンプル数
6または12
付属ソフトウェア
BindIt
プロトコルのカスタマイズ
可(BindItソフトウェアを使用)
加温/冷却
10℃~75℃(プレート列ブロックA)
4℃~75℃(溶出ストリップブロック)
UVランプ
8W(連続16時間まで)
バーコードリーダー
BindItソフトウェア使用、またはスタンドアロン
ユーザーが選択可能なマグネットヘッド
2
スタンドアロンでの使用
製品番号(カタログ番号) 製品名 大小 Price
5400110 EA Each
">