">
KingFisherサンプル精製システム
DNA、RNA、タンパク質、および細胞用のシンプルでパワフルな自動サンプル調製
概要
KingFisherサンプル精製システムは、DNA、RNA、タンパク質、および細胞の一貫した抽出と精製を可能にする、多目的なラボベンチトップ自動化を実現します。このシステムは、SARS-CoV-2やその他のウイルス/病原体の核酸検査から遺伝子検査用のゲノムDNA(gDNA)、組織およびリキッドバイオプシー用のFFPEやセルフリーDNA(cfDNA)、タンパク質分離やペプチドマッピング、T細胞およびエキソソームの研究にいたるまで、さまざまなアプリケーションに対応します。
KingFisherシステムのワークフローは手動ステップを排除し、他の自動化システムと比較して全体的な処理時間を短縮します。さらに、ほぼすべてのサンプルタイプに対応できる、理解しやすくて最適化されたプロトコルを提供します。
KingFisherシステムはユーザーによる処理エラーを低減しながら、結果の再現性を向上させます。当社のデータでは、KingFisherシステムで処理したサンプルは、ラン間や異なるユーザー間で一貫した結果を維持することが示されています。これは、qPCR、NGS、デジタルPCR、および質量分析など、より高感度のダウンストリームアプリケーションにおいて非常に重要です。
機能
ハイスループットのSARS-CoV-2検査
KingFisherシステムは、ラボがRNAの抽出スループットを加速させ、正確なSARS-CoV-2検査結果を迅速に得るという大きな需要に対応できるよう、最前線でサポートしています。※
Dynabeads試薬の一貫性
KingFisher機器をDynabeads磁気ビーズ試薬用に最適化することは、一貫した結合、および信頼性と再現性のある結果を得るための中核です。
DNAおよびRNAアプリケーション
KingFisher機器用に最適化されたキットおよび試薬は、幅広いサンプルからgDNA、cfDNA、ウイルスRNA、およびmiRNAなどのさまざまな種類の核酸を分離できます。
タンパク質およびペプチドアプリケーション
KingFisherシステムは、免疫沈降法による個々のタンパク質の分離を自動化でき、さらにペプチドのマッピングや定量用のタンパク質消化も自動化できます。
細胞およびエキソソームアプリケーション
KingFisherシステムは、T細胞やT細胞サブセット、エキソソーム、および循環腫瘍細胞などの細胞や細胞外小胞の分離を自動化できます。
※研究用途にのみご使用ください。診断目的には使用できません。
">