Ultimate ™ ORF Clones | GeneStorm® ORF Clones(日本では販売しておりません) | IVGN Putative full-length Clones | MGC完全長クローン | BACおよびPACクローン | 酵母デリーションクローン | 酵母GFPクローン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コレクション中のクローン数 | ~17,000 | ~1800 | ~87,000 | ~28,000 | 約300万 | ~20,000 | ~4100 |
生物種 | ヒトおよびマウス | Human | Human | ヒト、マウスおよびラット | ヒト、マウスおよびラット | 酵母 | 酵母 |
配列情報 | インサート全長のシーケンス済 | クラス分け用のシングルパスシーケンスのみ | 5’および3’末端のシーケンス、完全長のクローンに富む、70%が完全長 | インサート全長のシーケンス済、75%が完全長 | 未確認 | 適正サイズのインサートであることをPCRで確認 | |
発現テスト | いいえ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Gateway®テクノロジー適合性 | はい、pENTR™221での提供 | いいえ | はい、pCMV-SPORT6での提供 | 一部対応―クローンにより様々 | いいえ | いいえ | いいえ |
アミノ酸配列保証 | はい、100%一致 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
QCパラメーター | 増殖、ファージ検査済み、発送前に末端シーケンス | 増殖およびファージ検査済み | 増殖およびファージ検査済み | 増殖およびファージ検査済み | 増殖およびファージ検査済み | 増殖およびファージ検査済み | 増殖およびファージ検査済み |
アプリケーション | 機能/発現解析 | 機能/発現解析 | 遺伝子制御/機能解析 | 遺伝子制御/機能解析 | ゲノムDNAのスクリーニング | 機能/発現解析 | 局在性研究 |
カタログ番号(ご注文の際にはカタログ番号に加えてクローンIDをお知らせいただく必要があります) | HORF01(ヒト)、MORF01(マウス) | HK-1000 | FL1001 | FL1002 | さまざま | 95400 | 95700 |