平らなプラスチック容器での細胞培養では人工的な二次元細胞シートしか作製できません。 人の正常細胞は、他の細胞、膜、繊維層、接着タンパク質に完全に囲まれた三次元環境におかれています。
細胞外マトリックス、スキャフォールド、タンパク質などの当社 Gibco®製品は in vivo 様の形態と生理学的に関連した環境を提供し、より現実に近い細胞生物学、およびより優れた細胞間相互作用を実現します。
図 1 (左):Geltrex®hESC-qualified Ready-To-Use Matrix および Essential™ 8 培地で増殖させ、Tra-1-81 発現用に染色した H9 細胞。
|
---|
Geltrex®製品は乳酸脱水素酵素上昇ウイルス (LDEV) を含んでいないため、あらゆる種類の細胞培養およびマウスの in vivo 研究に最適です。 |
|
---|
ラミニンは基底膜の主要な糖タンパク質成分です。 |
|
---|
コラーゲンは細胞培養で最も広く使用されている細胞外マトリックスで、細胞の接着、増殖、分化、移動、および組織形態形成を促進します。
|
|
---|
その他のよく使用される細胞外マトリックスタンパク質 3D 細胞培養システム |
プロトコル | 関連リンクNEW 細胞培養サポートセンター 細胞培養ワークフローのヒント、トラブルシューティングガイド、リソースが見つかります。 |