汎用性の高いクリーンなシングルユースボトル
Thermo Scientific™ Nalgene™ 製造用ボトルおよびカーボーイは、医薬品有効成分 (API:active pharmaceutical ingredient) や医薬中間体の保存と輸送用に特別に設計されており、反応性の高い液体、バッファー、培地などに対して液漏れのない保存を実現します。PC、PETG、HDPE 製を用意しており、また容量は 30 mL から 20 L の範囲に対応しています。厳格な規制書類を作成し、製品がバイオテクノロジーの厳しい要件を満たしていることを保証し、プロセスで使用するにあたり時間とコストを確実に削減します。
高品質プラスチックで製造された Nalgene ボトルは、医薬中間体や、ワクチンやタンパク質製剤などの貴重な試薬の処理や保存を必要とする製薬およびバイオテクノロジーのアプリケーションに最適です。これら素材は生物的試験済み、液漏れ防止であることが保証されています。さまざまな材質、形状、 および 0.5 mL ~ 50 L のサイズからお選びください。
製造用ボトルの性能を向上します。Nalgene ボトルに Nalgene 交換キャップやヒートシュリンクバンドを使用することで、確実なシーリングを実現します。
お客様と協力して完璧なプロセスの構築に努めています。初めは手書きの簡単なスケッチでも、詳細な図面でも、あるいはその間でも構いません。当社のエンジニアと営業が、お客様のご意見を収集してシステムをデザインし、特殊なニーズを満たします。お客様のデザインのサポートいたします。また、お客様の仕様に基づいたデザインも承ります。
Quality, choice, and innovation for your applications
Enhance productivity through innovative general labware products. Our proven lab consumables will meet your specialized application needs, and help you maintain a clean, safe, and efficient laboratory.