医薬品回収の最大化
Thermo Scientific最終充填ソリューションは、医薬品の製剤化の最終工程における製品回収率の最大化を実現したいバイオ医薬品企業とCMO/CDMO向けに構成が可能で、最終充填工程に必要なソリューションを提供します。業界をリードする完全性保証、優れたリードタイム、最終ろ過、最終充填アプリケーション用の使いやすく幅広いシングルユース消耗品により、最終充填プロセスを最適化しながら高い製品品質を実現できます。カスタマイズ可能で、受注設計生産型の最終充填ソリューションは、アプリケーションのニーズに対応し、最終充填工程に有用なソリューションを提供します。
シングルユースアセンブリの特徴:
最終充填ソリューションは、製品回収率を最大化することを念頭に設計されており、主に次のような特徴を備えています。
- Labtainer Proバイオプロセスコンテナ(BPC)シングルユースバッグ設計による製品回収率の最大化と排出の最適化
- 360°方向から圧迫できるチューブ接続パーツであるBioTitanリテンションデバイスによる漏れのリスクの最小化とセットアップの簡素化
- サージバッグは全数ヘリウムリークテストにより完全性保証
- 標準コンポーネントで構成可能な製品設計によるリードタイムの大幅な短縮
- 優れたAegis 5-14フィルムなど、実証済みの高品質フィルム
最終充填ソリューションでは、医薬品の最終充填アプリケーション用の標準コンポーネントカタログから構成可能なシングルユースアセンブリをお選びいただけます。混合アセンブリ、最終ろ過、充填針アセンブリなどの製品をご用意しています。
混合アセンブリ
- バッファー混合用BPC
- 混合後保管用BPC
- バイオバーデン低減用フィルターアセンブリ
フィルターアセンブリ
- 二段ろ過滅菌フィルターアセンブリ
充填アセンブリ
- ベータバッグ
- 薬液サージバッグ
- チューブアセンブリ
- 充填針
Bioprocessing resources
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, posters, white papers and more for bioprocessing:
Support
Events & Webinars
研究用または製造用にのみ使用できます。診断目的の使用、ヒトおよび動物への直接的な使用はできません。