最新の遺伝子解析技術を用いた迅速で正確な微生物同定
Applied Biosystemsの遺伝子解析システムは、キャピラリー電気泳動によるサンガーシーケンスおよびフラグメント解析のための、長年信頼されているスタンダードシステムです。多用途で革新的なApplied Biosystems SeqStudioシステムファミリーは、当社のポートフォリオの最新世代の解析システムです。
柔軟性と使いやすさを念頭に置いて設計されたこれらの製品は、ワークフローの簡便性、拡張性、解析スピードの向上に役立ちます。迅速なMicroSEQ微生物同定ワークフローに不可欠なこれらの遺伝子解析システムは、QCおよび環境モニタリングアプリケーションに必要とされる高いレベルのデータ品質と信頼性ある性能を提供します。
Applied Biosystems SeqStudio Flexジェネティックアナライザは、究極の柔軟性、使いやすさ、接続性、リモート機能などのパフォーマンスを提供します。これらの機能により、迅速かつ正確な微生物同定プロセスを確立でき、高いサンプルスループットでの解析を実現できます。
あらゆるニーズに対応するプラットフォーム
施設内での微生物同定により、汚染物質を迅速に同定し、素早く是正計画を立てることができます。SeqStudioジェネティックアナライザシリーズは、お客様のスループット要件を満たすためのオプションが多数用意されています。SeqStudio ジェネティックアナライザは、カートリッジシステムをベースとした迅速なターンアラウンド、使いやすさが特徴です。オールインワンワークフローを備えており、低スループットでの解析に便利なプラットフォームです。SeqStudio Flex ジェネティックアナライザは、中程度からハイスループットが必要な場合に最適なプラットフォームです。8本および24本キャピラリーのシステムがあり、使いやすく、サンプルが多い場合でも柔軟に対応することができます。
ご希望のシステムを選択してください
SeqStudio QST ジェネティックアナライザ | SeqStudio Flex PAシリーズ ジェネティックアナライザ | |
---|---|---|
|
|
|
キャピラリ数 | 4 | 8または24 |
ID/8時間* | 10 | 6/22 |
ID/24時間* | 46 | 34/94 |
サンプルフォーマット | 1プレート;96ウェルプレート 8 連チューブ(互換性あり) | 4プレート;96または384ウェルプレート 8 連チューブ(互換性あり) |
ソフトウェアプラットフォーム: | MSID 3.1/4.0 | MSID 4.0 |
21 CFR Part 11に対応 | 〇 | 〇 |
ライブラリデータベース | 細菌、真菌 | 細菌、真菌 |
リモートモニタリングおよびデータ共有 | 〇 | 〇 |
内蔵されたリモートトラブルシューティングツール | × | 〇 |
接続性 | USB、イーサネットポート、 および Wi-Fiドングル | USB、イーサネットポート、および Wi-Fiドングル |
お問い合わせ | お問い合わせ |
*3時間のサンプル調製時間を含みます
3500シリーズジェネティックアナライザなど、別のApplied Biosystemsシーケンスプラットフォームを使用していて、MicroSEQ IDテクノロジーの使用に関心がありますか?より詳しい情報は、お問い合わせください。
新しいソフトウェアにより、微生物同定を前進させる
MicroSEQ ID微生物同定ソフトウェアの最新バージョン4.0で、微生物同定システムをアップグレードしてください。SeqStudioプラットフォーム専用に設計された、豊富な機能を備えた最新の解析ソフトウェアを使用して、細菌または真菌の配列を確実に同定および分類できます。
Ordering Information
SeqStudio Flexシリーズ
SeqStudio Genetic Analyzer
3500シリーズジェネティックアナライザ
関連リソース
パンフレットおよび製品情報
アプリケーションノート:SeqStudioジェネティックアナライザを用いてMicroSEQシステムを使用した微生物同定
パンフレット: MicroSEQ微生物同定システム
パンフレット:SeqStudio Flexシリーズ
パンフレット:SeqStudioジェネティックアナライザ
スペックシート:SeqStudio Flex
スペックシート:SeqStudioジェネティックアナライザ
オンデマンドWebセミナー
Bioprocessing resources
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, posters, white papers and more for bioprocessing:
Support
Events & Webinars