はい、二次抗体検出において、交差反応性とバックグラウンドを除去するために設計された抗体があります
Invitrogen™ Superclonal™二次抗体は、画期的な組換え抗体テクノロジーであり、様々なアプリケーションにおいてマウス、ウサギおよびヤギの一次抗体を精密かつ正確に検出できるよう設計されています。独自のスクリーニングと生産方法により、モノクローナル抗体のエピトープ特異的に結合できる組換えヤギやウサギ二次抗体が得られ、またポリクローナル抗体のマルチエピトープカバレッジ(例えば、H+L)と感度が得られます。それぞれのSuperclonal二次抗体を生成、最適化することで、ELISA、ウェスタンブロットおよび細胞イメージングにおいて優れた結果が得られます。