Invitrogen QuantiGene Plexアッセイは、マルチプレックス遺伝子発現定量のための迅速かつハイスループットなソリューションを提供し、いずれのLuminex装置を使用しても、96-ウェルプレートまたは384-ウェルプレートの1つのウェルで、最大80種類の遺伝子の同時測定を可能にします。
QuantiGene Plexアッセイはハイブリダイゼーションベースで、RNA転写物の直接測定にターゲット増幅ではなくシグナル増幅を使用する分岐DNA(bDNA)テクノロジーを採用しています。このアッセイはELISAと同様のシンプルなワークフローで非常に使いやすく、RNA精製や逆転写は必要ありません。ゴールドスタンダードのqPCRおよびQuantiGeneで取得したデータとの間に優れた相関があります。
困難なサンプルタイプに対応し、RNA精製は不要
このアッセイは、精製RNA、ライセート、ホモジネートに加えて、FFPE組織や全血中の分解されたRNAや架橋されたRNAにも使用でき、RNA精製が不要です
真のマルチプレキシング
少量のサンプルで、ハウスキーピング遺伝子を含む最大80個の目的遺伝子を同一ウェルで交差反応を起こすことなく測定できます
標準化されたプラットフォームおよびqPCRとの相関性
96-ウェルプレートフォーマットはLuminex 200およびFLEXMAP 3Dシステムに対応、384ウェルプレートフォーマットはFLEXMAP 3DおよびxMAP INTELLIFLEXシステムに対応;ゴールドスタンダードのqPCRとの優れた相関性があります
シンプルなワークフロー
標的ハイブリダイゼーションやシグナル増幅が図れるELISAと同様のワークフローでRNA精製や逆転写を必要としません
多くの検証済み遺伝子およびパネル
22,000を超える遺伝子から選択して経路や疾患テーマのパネルを作成したり、数百の設定済みパネルから選択できます
カスタマイズ
カスタムパネルは3~4週間で作成できます
低発現量の遺伝子を検出
感度が非常に高いため、低発現量遺伝子の測定が可能です
相補的で高い相関性
適合するProcartaPlexタンパク質パネルを利用できます
さまざまな研究ニーズに対応する多様なフォーマット。
QuantiGene Plex gene expression assayは3つの製品キットで構成されます。すべてのQuantiGene Plexパネルには、ターゲット特異的プローブセットと磁気捕捉ビーズが含まれています。22,000を超える検証済み遺伝子ターゲットから選択できますが、目的のターゲットが見つからない場合は、少額のデザイン料でカスタムパネルに追加できます。当社はすべての新しいパネルの機能を検証しており、設計、構築、検証されたカスタムパネルはご注文から3~4週間以内に出荷されます。幾何平均を用いたデータ標準化を可能にするために、すべてのパネルに3〜5個のハウスキーピング遺伝子を含めることが推奨されます。
QuantiGene Plex Panel | QuantiGene Sample Processing kit(オプション) | QuantiGene Assay kit |
パネルのオプションと機能
| 以下のサンプルに対応するキット | 以下のフォーマットに対応する試薬、プレート、およびシール |
検出限界 | ≤1,000~2,000転写産物/アッセイウェル |
定量限界 | ≤2,000~4,000転写産物/アッセイウェル |
リニアダイナミックレンジ | ≧3 log |
アッセイCV | アッセイ内≤15%、アッセイ間≤20% |
適合するサンプルタイプ | 培養細胞、細菌、全血、PAXgene血液、Invitrogen Tempusサンプル、乾燥血液スポット、新鮮凍結組織(動物または植物)、FFPEサンプル、精製RNA |
アッセイフォーマット | 96または384ウェルプレート |
ターゲット/ウェル | 3~80 |
QuantiGene Plex Assayのワークフロー、さまざまなリソースの閲覧、サンプルデータの閲覧などをご覧ください!
研究用途にのみご使用ください。診断目的の使用はできません。