動物ブリーディングやゲノミクス研究における革新的なテクノロジー
サーモフィッシャーサイエンティフィックは、動物ブリーディングやゲノミクス研究への幅広いアプリケーションに対応する革新的なテクノロジ―を提供します。あらかじめデザインされた検証済みのコンテンツからカスタムデザインまで、サーモフィッシャーサイエンティフィックの柔軟なテクノロジーによるデザインで、お客様特有の家畜のブリーディングや検査プログラムを加速させます。ソリューションとして、ジェノタイピングと遺伝子発現マイクロアレイ、ターゲット GBS(シーケンシングによるジェノタイピング:Genotyping by sequencing)ソリューション、ショートタンデムリピート(STR)血統検査キット、Applied Biosystems Custom TaqMan SNP ジェノタイピングアッセイなどをご用意しています。
クイックリンク
シーケンシングによる AgriSeq ターゲットジェノタイピング(GBS)
育種家、獣医、および研究者の皆様には、カスタムマーカーパネルにより、ご自分の品種にとって有益で最も重要な血統、形質、および欠陥マーカーをターゲットとすることができます。Applied Biosystems AgriSeq のシーケンシングによるジェノタイピング(GBS)ソリューションと組み合わせて使用することにより、シーケンスベースの明確なジェノタイピング結果を得ることができます。
ライブラリキットとバーコード
ウシ
ヒツジ
Axiom マイクロアレイ
サーモフィッシャーサイエンティフィックのアレイベースのジェノタイピングソリューションは、動植物の複雑な遺伝形質の同定、バリデーション、およびスクリーニングに理想的です。幅広い設計済みアレイから選択したり、研究に合わせて特別にアレイをカスタマイズすることができます。
ウシ
ヒツジ
製品名 | マーカー数 | アレイフォーマット | 製品番号 | 価格 |
| Axiom ヒツジジェノタイピングアレイ | 51,000 | 384 アレイ | 550898 | お見積依頼 › |
| Axiom ヒツジジェノタイピングアレイ | 11,000 | 384 アレイ | 550838 | お見積依頼 › |
| Axiom ヒツジジェノタイピングアレイ | 51,000 | ミニ 96 アレイ | 550947 | 営業担当者へのお問い合わせ › |
ブタ
鳥類/トリ
製品名 | マーカー数 | アレイフォーマット | 製品番号 | 価格 |
Axiom Genome-Wide Chicken Array Kit | 580,961 | 96 アレイ、試薬および消耗品同梱 | 問い合わせ先 › | |
Axiom Turkey Genotyping Array | 643,845 | 96 アレイ | 550538 | 営業担当者へのお問い合わせ › |
Custom TaqMan SNP Genotyping Assays
これらのアッセイは、あらゆるゲノム中の多型を検出するための柔軟性の高い技術を提供します。Custom TaqMan Assay Design Tool を用いて、安全なアッセイデザインパイプラインにターゲット配列をインプットすることにより、独自のアッセイを作成できます。このパイプラインからは、製造とアッセイ性能データから推測されるヒューリスティックルールを利用して、すでに数百万のアッセイ設計が行われています。TaqMan Assays は、サーモフィッシャーサイエンティフィックのいずれかのリアルタイム PCR 装置上で分析するか、またはその他他社製システム(Array Tape プラットフォームを含む)でのエンドポイントアッセイとして使用できます。
推奨試薬
Short tandem repeat(STR)parentage kits
マイクロサテライト(ショートタンデムリピート(STR)とも呼ばれる)は、その有益性とメンデルの法則により、親子鑑定、個人識別、および科学捜査によく使用されます。サーモフィッシャーサイエンティフィックの親子鑑定キットは、1 回のマルチプレックス PCR による、複数のマイクロサテライト遺伝子座の同時増幅に必要なすべての試薬を含んでいます。
ウシ