あなたの分析を当社の経験がサポート
炭素、水素、窒素、硫黄および酸素を国際規制に従って定量化するための自動装置で数十年にわたってユーザーをサポートしてきました。元素分析装置も合わせてご確認ください。
最適なOEA 分析装置
分析装置 | 製品名 |
---|---|
FlashSmart™ CHNS/O 分析装置 | 柔軟性の高い分析計として、世界中の公的機関で承認され、世界的に認められた技術で、信頼性の高い、高速かつ正確な分析ソリューションを幅広い業界に提供しています。炭素、水素、窒素、硫黄、酸素の定量分析を必要とするラボで、究極の簡易性、正確性、および費用効果を発揮します。 |
FlashSmart™ N/タンパク質分析装置 | あらゆる種類の食品・飲料中の窒素濃度とタンパク質の相対含有量を決定します。FlashSmart™ N/タンパク質分析計は、高精度で正確な測定を必要とすると同時に、分析あたりのコストが限られている食品産業において、品質管理ラボおよび研究開発ラボに不可欠なツールです。固体・液体サンプルを 24 時間連続的に分析できます。 |
FlashSmart™ NC/土壌分析装置 | FlashSmart™ NC 分析計は、土壌、堆積物、またはろ過生成物(海、川、湖、または水道水をろ過して得られた粒子状物質)および植物などの地質物質および農業物質に含まれる窒素と炭素を迅速かつ正確に測定できます。これらの 2 つの元素を正確に測定することで、環境生物学、農業生物学、および海洋生物学の詳細な情報を得ることができます。土壌または海成堆積物の過去の酸性化により、地質物質のキャラクタリゼーションに重要なパラメータである全有機炭素(TOC)を判断することもできます。 |
FLASH IRMS 分析装置 | Thermo Scientific™ EA IsoLink™ IRMS システムで使われている FLASH IRMS 元素分析装置は、ダイナミックフラッシュ燃焼法、高温還元法に用いる二つの単一燃焼炉システムを統合した一体型分析装置です。この強力かつ経済的な分析装置は、Thermo Scientific 同位体比質量分析計(IRMS)と組み合わせることで、有機物、無機物、水、その他の液体の N、C、S、H、O の安定した同位体分析を一括して行うことができます。 |
関連する動画
Thermo Scientific FlashSmart 元素分析計(EA)なら、一つのシステムで 20 を超える装置構成に対応し、CHNS/O 分析を拡充することができるため、農学から環境科学、製薬など、幅広いアプリケーション分野の分析が容易になります。
元素分析アプリケーションガイド
幅広いアプリケーション分野のサンプルの元素組成を測定する際には、公定手法を順守できる信頼性の高い分析技術が求められます。元素分析概要では、多くのアプリケーション分野の CHNS/O 分析について解説しています。詳細を確認するには、概要をダウンロードしてください。
リソース
Application notes
カタログ
スマートノート
テクニカルノート
Style Sheet for Global Design System