ハイスループットICP-OES
高感度の多元素検出と、ユーザーの要求を満たす高いパフォーマンスが、高マトリックス試料中の微量元素分析を可能にします。
これらのICP-OESシステムは、使いやすいソフトウェアと、単一元素AASや多元素マイクロ波プラズマ技術よりもはるかに優れた多元素検出テクノロジーを搭載しています。
いくつかの最適化されたメソッドが標準でプリセットされているため、この装置を初めて使用するユーザーやシンプルな多元素分析ソリューションを必要とするユーザーに最適な装置となっています。
新しい垂直トーチ設計は、さまざまなサンプルタイプに対する高マトリックスの堅牢性を保証します。iFR分析モードは1回の測定で全波長範囲をカバーし、感度や精度を損なうことなくメソッドの開発と分析を簡素化します。
Thermo Scientific iCAP PROシリーズICP-OESは、微量分析の精度と生産性を常に最高水準に保ちながら、最短時間での分析を可能にします。詳細については、iCAP PROシリーズICP-OESのインフォメーションパックをダウンロードしてください。
iCAP PRO ICP-OES | iCAP PRO X ICP-OES | |
---|---|---|
プラズマビュー | 垂直ラジアルまたは垂直デュオ | |
起動時間 | 1時間(オフ状態から) | 15分(スタンバイ状態から) |
測定波長域 | iFRモード、167.021 nm~852.145 nm、フルスペクトルキャプチャ | |
分解能(200 nm) | 7 pm | |
RFソース(ラジアルおよびデュオ) | 1150 W | 750、1,150、1,350 W |
ガス流量制御 | 最適化MFC | |
プラズマガス | 12.5 L/分(固定) | 固定、8.5、12.5、14.5 L/分で最適化 |
補助ガス | 0.5 L/分(固定) | 0.5、1、1.5 L/分から選択可能 |
ネブライザーガス | 0.3~0.8 L/分 | 0~1.5 L/分 |
Thermo Scientific Qtegra Intelligent Scientific Data Solution(ISDS)ソフトウェアが、ワークフローの効率化と自動化を実現します。
世界はより迅速に進むためのサイエンスを求めています。かつてないほどのスピードです。そのため、当社が利点をもたらす最新のサイエンス装置に、より多くの科学者がアクセスしています。これが、当社のLab-Forward下取りプログラムの唯一の目的です。期間限定で、ご使用中のクロマトグラフィーおよび質量分析計を下取りに出して節約できます。
*必須項目