堅牢性に優れたICP-OES
Thermo Scientific iCAP PROおよびiCAP PRO X ICP-OESシステムは、堅牢かつ簡単な微量元素分析を実現します。
高スループットな光学系と電荷注入素子検出器(CID821)の組み合わせにより、短時間の測定時間を保証します。iFR分析モードを使用すると、1回の測定でスペクトル全体が取り込まれるため、分析時間がさらに短縮されます。
UV領域にスペクトルを有する水銀、アンチモン、鉛などの高感度測定を必要とする要求の厳しいアプリケーションの場合、eUV分析モードで検出感度を向上させることで、これら有害金属元素の規制要件を満たすことができます。
Thermo Scientific iCAP PRO XPS ICP-OESで、高速の微量元素分析を実現。卓越したスループットと汎用性で、ユーザー固有の規制要件を満たします。
Thermo Scientific iCAP PROシリーズICP-OESは、短時間の測定で精度と生産性において最高レベルの微量元素分析を保証します。詳細については、iCAP PROシリーズICP-OESのインフォメーションパックをダウンロードしてください。
iCAP PRO XP ICP-OES | CAP PRO XPS ICP-OES | |
---|---|---|
プラズマビュー | 垂直ラジアルまたは垂直デュオ | |
起動時間 | 5分(スタンバイ状態から) | |
測定波長域 | iFRモード167.021 nm~852.145 nm eUVモード167.021 nm~240.063 nm | |
分解能(200 nm) | 7 pm | |
RFソース(ラジアルおよびデュオ) | 750~1,600 W | |
ガス流量制御 | 可変MFC | |
プラズマガス | 0~20 L/分 | |
補助ガス | 0~2 L/分 | |
ネブライザーガス | 0.0~1.5 L/分 | |
追加ガス | 0~0.25 L/分 | |
サンプルスループット | 中~高 | 超高 |
Thermo Scientific Qtegra Intelligent Scientific Data Solution(ISDS)ソフトウェアが、ワークフローの効率化と自動化を実現します。
世界はより迅速に進むためのサイエンスを求めています。かつてないほどのスピードです。そのため、当社が利点をもたらす最新の分析機器に、より多くの科学者がアクセスしています。これが、当社のLab-Forward下取りプログラムの唯一の目的です。期間限定で、ご使用中のクロマトグラフィーおよび質量分析計を下取りに出して節約しましょう!
*必須項目