材料を組み合わせてより良い材料を生成
純粋な形ではないものはすべて複合材料と考えられるため、この分野の分析を 1 つの定義内に収めることを困難にしています。
主に、複合材料とは 2 種類以上の材料を組み合わせて(ポリマーとセラミックのハイブリッドなど)生成された、単一材料を上回る性能を有する新しい材料です。
複合材料は多くの場合、二軸スクリューエクストルーダーを使用して生成されます。新しく開発されたプロセスのスケールアップをするために、サイズの異なる装置であっても、ジオメトリーは同様である必要があります。
流動特性を他の分析法(顕微鏡、FTIR、ラマン分光法や誘電性分析(DEA)など)と組み合わせた新しい複合的な手法により、材料の粘弾性挙動の変化をモニタリングするだけではなく、顕微鏡または分子レベルで変化の原因を理解することが可能になります。この結果により、新しい材料を開発する上で、架橋および硬化反応などの複雑なプロセスの理解を深めることができます。
PVC - 製品に最適な混練条件を探す
塩ビ(PVC)は、硬質発泡体(パイプ、フレームなど)として、または可塑剤を加えて柔軟性を与えて(コードの絶縁体、中に空気を入れてふくらます製品などで)使用される一般的なポリマーです。
PVC ブレンドは PVC 粒子、充填剤、潤滑剤、安定剤、可塑剤が複雑に混ざり合ったたものです。これは、さまざまな最終製品に独自の特長を与えるように作られたものです。しかし、技術進歩、低コスト化や効率的な規制によりメーカーは頻繁にこの複雑な PVC ブレンドに手を加えることを強いられます。
PVC を軟化するために、約 100 種類の可塑剤が使用されます。添加される可塑剤の種類と量は、最終的に選択された混合物の溶融および加工挙動に大きな影響を与えます。このような製品開発プロセスでは、PVC ブレンドの添加物の選択やその効果を確認するためにトルクレオメーターが役立ちます。