抗生物質の安全性を高める
抗生物質、あるいは抗菌剤は微生物に対する薬剤で、細菌感染を防ぎます。抗生物質は 20 世紀における救世主的医薬であるとみなされています。しかしながら、その有効性と汎用性により過剰に使用され、近年では抗生物質耐性が問題となっています。
抗生物質は産生法とその殺菌作用機序によりクラス分けされます。生物学的(発酵)、生物学的および化学的(半合成)、または純化学的に製造されます。
抗生物質、あるいは抗菌剤は微生物に対する薬剤で、細菌感染を防ぎます。抗生物質は 20 世紀における救世主的医薬であるとみなされています。しかしながら、その有効性と汎用性により過剰に使用され、近年では抗生物質耐性が問題となっています。
抗生物質は産生法とその殺菌作用機序によりクラス分けされます。生物学的(発酵)、生物学的および化学的(半合成)、または純化学的に製造されます。
発酵により産生される抗生物質は、化学合成される抗生物質よりも予測が難しく制御も困難で、構造も複雑です。このため発酵による生成物は化学合成されるものよりも高い多様性を示すことが多いです。発酵による生産では不純物プロファイルも化学合成されるものより複雑で予測が困難です。
生物学的に合成されるもっとも一般的な抗生物質群にアミノグリコシドがあります。アミノグリコシドは糖とアミノ基から構成される分子です。
ストレプトマイシンは最初に発見され臨床的に利用されたアミノグリコシド系抗生物質です。これらの抗生物質は、現在では臨床および動物に対しても広く使われており、タンパク質合成を阻害して細胞死を引き起こすことで細菌感染を寛解します。しかしながら、これらの抗生物質には重篤な副作用があり、さまざまなレベルの毒性を示すことがあります。医薬品を同定、定量して微量の分解物や不純物を検出するには、高感度で信頼性の高い分析法を確立することが重要です。産生法(発酵)の性質上、いくつかの関連成分(類縁体、異性体)が存在し、それらの分画の監視、制御を要する場合があります。
カラム | Acclaim AmG C18, 3 µm |
寸法 | 4.6 x 150 mm |
移動相 A | 100 mM TFA |
移動相 B | アセトニトリル |
流速 | 1 mL/min |
注入量 | 5 μL |
温度 | 30 °C |
検出器 | Corona Veo RS(フィルター:5秒、ドライングチューブ温度:35 °C、取り込みレート:5 Hz、パワーファンクション:1.00) |
サンプル | ゲンタマイシン(1 mg/mL) |
ピーク |
|
多くのアミノグリコシド系抗生物質は構造的に類似しており、実際にその中のいくつかの構造を原料として合成されています。たとえば、シソマイシンはミクロモノスポーラの発酵培養液から単離される広域スペクトルを持つ(多くの種類の菌に効果を持つ)アミノグリコシド系抗生物質です。ネチルマイシンはシソマイシンから半合成されるアミノグリコシド系抗生物質です。シソマイシンとネチルマイシンはどちらも重篤な感染症の治療に主に使用され、特にゲンタマイシン耐性の細菌感染に使用されます。エチマイシンはゲンタマイシン C1a などから半合成されます。
アミノグリコシドや関連する不純物の分析には、これらの化合物が親水性かつ正電荷を示すという性質から、イオンペア逆相(RP)高速液体クロマトグラフィー(HPLC)が頻繁に利用されます。しかしアミノグリコシド類は適した発色団を持たないため、紫外吸収(Ultraviolet:UV)によって検出できません。誘導体化処理なしに検出するためには、荷電化粒子検出器(Crona charged aerosol detectors:CAD)、蒸発光散乱検出器(Evaporative light scattering detectors:ELSD)、質量分析計(Mass Spectrometers:MS)、そして電気化学検出器が一般に使用されます。
カラム | Acclaim RSLC PA2, 2.2 µm Analytical(2.1 x 100 mm) |
移動相 A | 0.025:95:5 HFBA:蒸留 水:アセトニトリル |
移動相 B | 0.3:95:5 TFA:蒸留水:アセトニトリル |
グラジエント |
|
流速 | 0.45 mL/min |
注入量 | 1.0 μL |
温度 | 15 °C |
検出器 | CAD(Corona ultra RS, ドライングチューブ温度:15 °C、low filter、取り込みレート:60 Hz) |
サンプル |
|
ピーク |
|
ある種のアミノグリコシド医薬品(およびそれから合成される医薬品)の USP モノグラフでは、多くの場合、インテグレーテッドパルスアンペロメトリック検出(IPAD)による高圧陰イオン交換(HPAE)イオンクロマトグラフィー(IC)アッセイが用いられています。
カラム | Dionex CarboPac PA1 guard, 4 x 50 mm Dionex CarboPac PA1 guard, 4 x 250 mm |
溶離液 | 2 mM KDH |
溶離液源 | Dionex EGC-500 KOH カートリッジ;CR-ATC 600 トラップカラムおよび Dionex 高圧デガッサーと用いる |
流速 | 0.5 mL/min |
カラム温度 | 30 °C |
検出器部位 | 30 °C |
注入量 | 20 μL |
検出器 | iPAD, AAA-Direct Au disposable electrode, 0.002" thick gasket |
参照電極 | pH/Ag/AgC1, pH mode |
Waveform | AAA-Direct, versus pH, 1.67 Hz |
ピーク |
|
化学合成される抗生物質は、しばしばその合成過程で多くの中間体を生じ、それらが最終的な医薬品に不純物として残留してしまうことがあります。化学合成される抗生物質は、通常 UV 検出の HPLC でアッセイされますが、その医薬品有効成分(API)あるいは不純物が発色団を有していない場合は、サプレッサーを用いた電気電導度検出による IC アッセイが最適な代替検出法です。
カラム | IonPac CG19 Guard, 2 x 50 mm IonPac CS19 Analytical, 2 x 250 mm |
溶離液 | 7.5 mM MSA |
溶離液源 | EGC-500 MSA with Dionex CR-CTC 500 |
流速 | 0.25 mL/min |
注入量 | 100 μL |
濃縮カラム | Dionex IonPac TCC-ULP1 |
検出器 | 電気電導度(サプレッサー使用:Dionex CSRS 300, 2 mm, 7 mA, リサイクルモード) |
ピーク |
|
半合成される抗生物質は、生物学的に産生されるものと比べ一般に不純物が少ないです。不純物には、発酵時の出発原料やその関連化合物、合成時の副生成物、中間体、分解生成物が含まれます。
βーラクタム系抗生物質は、広域スペクトル抗菌物質クラスであり、そのクラスの薬剤すべてが分子構造に βーラクタム環を有しています。これらの抗生物質は、細菌の細胞壁合成を阻害することで抗菌能を発現します。その過剰使用により、いくつかの細菌種は βーラクタム類に対し耐性を獲得し、より高い病原性を示します。
βーラクタム系抗生物質は多くの点でお互い類似していますが、薬物動態、抗菌活性、重篤なアレルギーを引き起こす可能性は異なります。βーラクタム類の中間体や誘導体(発酵および/または合成由来)の中には、同様の感受性や交差反応性を示すものもあります。βーラクタム中間体(例えばΒーラクタム系抗生物質 API 前駆体など)は、製造工程で用いられる前に分子構造の変化や精製を施されます。これらの変化の結果、中間体がアレルゲン性を獲得しアレルギー反応を引き起こす可能性があります。医薬品製造行者は、すべての βーラクタム系製剤についてクロスコンタミネーションや不純物のリスクを管理する策を講じる必要があります。
クラブラン酸エステル(クラブラン酸)やスルバクタムなどの βーラクタマーゼ阻害剤は、多くの場合 βーラクタム系抗生物質と同時に処方され、細菌の耐性に拮抗することで抗生物質の効果を上昇させます。それゆえ、抗生物質だけでなく阻害剤の不純物も管理、モニタリングする必要があります。
カラム | IonPac AG11, AS11, 2 mm |
溶離液 | 3 mM KOH from 0 to 10 min, 3 to 60 mM KOH from 10 to 10.1 min, 60 mM KOH from 10.1 to 20.1 min |
溶離液源 | EGC II KOH with CR-ATC |
流速 | 0.25 mL/min |
注入量 | 5 μL |
温度 | 30 °C |
検出器 | サプレッサー型電導度, ASRS 300 2 mm, リサイクルモード, 2 mA サプレッサー電流 during 3 mM KOH, switch to 38 mA at 10.1 min |
サンプル | 4 µg/mL(0.8%)2-エチルヘキサン酸を 含むまたは含まないクラブラン酸 |
ピーク | 2-エチルヘキサン酸(4 µg/mL – 0.8%) |
抗生物質はバイオ医薬品の生産に頻繁に使われています。抗体などのバイオ医薬品タンパク質を発現する哺乳動物細胞株は、数週間にわたり維持する必要があります。それらの細胞はさまざまなビタミン、成長因子、抗生物質などを添加した培地で生育され、汚染と成長不順を予防します。患者の安全を守るために生成物中の残存抗生物質の検査が必要です。
条件 | |
---|---|
オンライン SPE | |
カラム | Acclaim PolarAdvantage II (PA2) ガードカートリッジ, 5 µm, 4.6 x 10 mm(製品番号 069699) |
移動相 | 蒸留水 |
流速 | 1.0 mL/min |
注入量 | オンライン SPE カートリッジに 1500 µL |
分離 | |
カラム | Acclaim 120, C18, 3 µm Analytical, 3.0 x 150 mm(製品番号 063691) |
移動相 | リン酸バッファー/CH3CN (85:15. v/v) |
流量 | 0.6 mL/min |
オートサンプラー温度 | 4 °C |
カラム温度 | 30 °C |
検出器 | 247 nm の UV 吸収 |
高圧での利用が可能な Dionex Integrion HPIC システムを使ってカナマイシン A、カナマイシン B、トブラマイシンを測定するための HPAE-IPAD 法についてご覧ください。
イオンペア逆相液体クロマトグラフィー(IP-RPLC)を使用したゲンタマイシン類縁体とその関連化合物の高性能分離について説明します。
条件に一致するレコードは見つかりませんでした
分析対象 (メソッドについてはタイトルをクリック) | 参考文献 | 技術 |
---|---|---|
アミカシン | HPLC、IC | |
アモキシシリン | IC | |
アンピシリン | IC | |
アプラマイシン | HPLC | |
アルベカシン | HPLC | |
セファクロル | HPLC | |
セファドロキシル | HPLC、IC | |
セファレキシン | HPLC、IC | |
セファロリジン | HPLC、IC | |
セファロシン | IC | |
セファマンドール | HPLC | |
セファピリン | IC | |
セファゾリン | HPLC、IC | |
セフジニル | 参考文献なし | HPLC |
セフェピム | HPLC、IC | |
セフィキシム | 参考文献なし | HPLC |
セフォタキシム | HPLC、IC | |
セフラジン | HPLC、IC | |
セフタジジン | 参考文献なし | HPLC |
セフトリアキソン | 参考文献なし | HPLC |
クロラムフェニコール | HPLC | |
シンコフェン | HPLC | |
シノキサシン | HPLC | |
シプロフロキサシン | HPLC | |
クラブラン酸エステル(クラブラン酸;βラクタマーゼ阻害剤) | IC | |
クロキサシリン | HPLC、IC | |
ダノフロキサシン | HPLC | |
ジヒドロストレプトマイシン | HPLC、IC | |
ドキソルビシン | 参考文献なし | HPLC |
エリスロマイシン | HPLC | |
エチマイシン | HPLC | |
フルクロキサシン | 参考文献なし | HPLC |
フォスフォマイシン | 参考文献なし | HPLC |
ゲンタマイシン | HPLC | |
カナマイシン | HPLC、IC | |
カナマイシン A | IC | |
カナマイシン B(べカナマイシン) | IC | |
リコマイシン | HPLC、IC | |
リネゾリド | HPLC、IC | |
ロメフロキサシン | HPLC | |
メトロニダゾール | 参考文献なし | HPLC |
ミノサイクリン | 参考文献なし | HPLC |
モキシフロキサシン | 参考文献なし | HPLC |
ナリジクス酸 | HPLC | |
ネオマイシン(ネアミン、パロマミン) | HPLC、IC | |
ネチルミシン | HPLC | |
ニトロフラントイン | HPLC | |
ノルフロキサシン | 参考文献なし | HPLC |
オフロキサシン | HPLC | |
シュウ酸 | HPLC | |
オキシテトラサイクリン | HPLC | |
パロモマイシン | HPLC、IC | |
ペニシリン G | HPLC、IC | |
ペニシリン V | HPLC、IC | |
ポリミクソシン | 参考文献なし | HPLC |
リボスタマイシン | HPLC | |
シソマイシン | HPLC、IC | |
スぺクチノマイシン | HPLC | |
ストレプトマイシン | HPLC、IC | |
ストレプトマイシン | HPLC、IC | |
ストレプトマイシン | HPLC、IC | |
ストレプトマイシン | HPLC、IC | |
スルバクタム | 参考文献なし | HPLC |
スルファクロロピリダジン | HPLC | |
スルファジアジン | 参考文献なし | HPLC |
スフファジメトキシン | HPLC | |
スルファメラジン | 参考文献なし | HPLC |
スルファメタジン | HPLC | |
スルファメチゾール | HPLC | |
スルファニラミド | HPLC、IC | |
スルファピリジン | 参考文献なし | HPLC |
スルファキノキサリン | 参考文献なし | HPLC |
スルファチアゾール | HPLC | |
テトラサイクリン | HPLC | |
チアムフェニコール | 参考文献なし | HPLC |
チゲサイクリン | HPLC | |
トブラマイシン | HPLC、IC | |
トリメトプリム | HPLC、IC | |
タイロシン | HPLC |
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, videos, webinars, and white papers for pharma & biopharma.