頑丈かつ堅牢な設計
信頼性、モジュール性、メンテナンスのしやすさとコストの低さは、非常に重要な要素です。Thermo Scientific の堅牢なスキャナー設計によって、精度とプロファイルの再現性を実現できます。各スキャナーには、iBox プロセッサーと Linux オペレーティングシステムが内蔵されており、高速で安定した測定を確実に行います。
主なウェブ計測スキャナー
Thermo Scientific Mark III 産業用スキャナーは、Thermo Scientific の充実したオンラインセンサーシリーズ用の高性能測定プラットフォームです。安定性、再現性およびメンテナンスのしやすさを兼ね備えた堅牢なスキャナー設計で、長期にわたって最高の性能を保証します。実証済みのエクソスケルトン設計と鋼管構造を採用しているため、高い安定性を誇り、内部部品を周囲環境から隔離します。頑丈な設計の Mark III は、高温、湿度、粉塵や繊維などにさらされる条件の厳しいアプリケーション向けの優れたソリューションです。
Thermo Scientific L400 スキャナーは Thermo Scientific のオンラインセンサーの多くに対応する高性能プラットフォームで、Mark III スキャナーほどのサイズおよび有効荷重は必要ないものの、精度と確度は重要であるという場合に適しています。強度と耐久性のために精密な溶接を施し、シートの汚染を防ぐためにレールを完全に内部に納めるという、この機器独自の設計を採用しています。センサードライブには、強度と精度を確保するために鉄鋼で強化したタイミングベルトを使用し、デジタルエンコーダーがセンサー位置を正確に制御します。
Thermo Scientific L220 スキャナーは、最小の設置面積で最大の性能を発揮できるよう設計された高性能スキャンプラットフォームです。最低限の機器改造でより狭いスペースにも設置できる、小型設計の非常に頑丈なスキャンプラットフォームです。独自設計のおかげで調整が不要であり、センサーアライメントのメンテナンスまでの期間が長くなるよう精密に製造されています。レールに汚れがつかないように、また材料がシート上に落ちないように、レールを完全に内部に納めています。
Thermo Scientific L220 Shadow スキャナーは直径 6.25 インチ(15.8 cm)のステンレスロールを内蔵する製品であり、当社の小型 L220 スキャナーの改変モデルです。Thermo Scientific ShadowMaster センサーと組み合わせて使用する目的で設計されています。フローティングベアリング設計と誘導センサー付きステンレス鋼ロールにより、温度による膨張の影響やフレームから外れる可能性を最小限にして、可能な限りもっとも正確な測定を行います。L220 Shadow は安定性、信頼性およびメンテナンスしやすさを兼ね備え、長期にわたって最高の性能を保証します。最低限の機器改造でより狭いスペースにも設置できる、小型設計の非常に頑丈なスキャンプラットフォームです。独自設計のおかげで調整が不要であり、センサーアライメントのメンテナンスまでの期間が長くなるよう精密に製造されています。レールに汚れがつかないように、また材料がシート上に落ちないように、レールを完全に内部に納めています。
Thermo Scientific C フレームスキャナーは限られたスペースや過酷な環境下、またはすべての測定ハードウェアをパスラインから簡単に格納できるようにする必要がある場合に最適です。C フレームスキャナーはさまざまな構成またはアプリケーション固有の設計にてご使用になれます。厳重な鋼管溶接により耐久性を確保し、線源と検出器のアライメントを半永久的に維持することができるので、最適な測定性能が得られます。
Thermo Scientific Box Beam スキャナーは機械間のスキャン測定を行う目的で、反射モードで稼働する Thermo Scientific のセンサー用に設計されました。正確性、信頼性およびメンテナンスのしやすさを兼ね備えた実績のあるスキャナー設計で、長期にわたって最高の性能を保証します。
この片側スキャンフレームは、耐久性と性能が要求される非常に過酷な環境下での条件の厳しいアプリケーション用に設計されています。独自のボックスビーム取り付けデザインにより、過酷な環境からドライブ内の部品を保護します。取り付け台のパージダクトを使用することで陽圧にし、ドライブシステム内に破片が混入するのを防げます。
動画:非接触式坪量および厚さ測定ゲージ
Thermo Scientific ウェブ用厚みおよび坪量測定システムにより、プラスチック、ゴム、リチウムイオン電池、織物産業のフラットシート状素材の性能をどのようにして確保するか、ご覧ください。
適切なシステムでプロセスを最適化
お客様のアプリケーションに最適な厚み測定プラットホーム、センサーおよびスキャナーをどのようにして選択するかご存知ですか?無料の eBook ウェブ計測の測定システムについて知っておくべきことの eBookをダウンロードください。