選択幅の広いC18(ODS/BDS)カラム
アプリケーションに用途に最適な C18 カラムをお探しですか?優れた分離能が得られる、さまざまな特性を備えた Thermo Scientific C18 カラムをご用意しています。これらのカラムは、医薬品、ステロイド、脂肪酸、フタル酸エステル、環境など、さまざまなアプリケーションに広く使用されています。これらは最も保持の強いアルキル結合固定相です。
逆相 C18 カラム
Thermo Scientific カラム | 推奨用途 |
---|---|
Accucore Vanquish C18+ UHPLC カラム、1.5 µm | ラボのハイスループットの要求にお応えします。UHPLC カラムのこの最新の革新技術により、低コストで優れた分離が可能になります。 |
Acclaim 120 C18 カラム | この高分解能シリカカラムは、逆相アプリケーションでの分離効率を向上できます。 |
Accucore aQ C18 極性エンドキャップ LC カラム | 丈夫な 2.6 µm ソリッドコア粒子により、極性化合物を低背圧で高速かつ高分解能で分離できます。 |
Accucore C18 LC カラム | 高い結合相被覆率のカラムで、さまざまなアプリケーションで幅広い非極性化合物を最適に保持できます。 |
Accucore RP-MS LC カラム | MS 検出器に最適化されたカラムで、速度と分離能力のバランスが優れています。 |
Accucore XL C18 LC カラム | 非極性化合物の HPLC メソッドを最適化できます。頑丈な 4 µm ソリッドコア粒子により、標準的な HPLC 圧力限度内で非常に高い効率を実現します。 |
Hypersil GOLD aQ C18 Polar Endcapped LC カラム | 極性化合物の保持と分離が可能です。これらのカラムは、水系移動相の比率が高い化合物に最適です。 |
Hypersil GOLD C18 選択性 LC カラム | HPLC および LC-MS アプリケーションにエンドキャッピングされた高純度シリカベースカラムを使用すると、優れたピーク形状と分解能が実現します。 |
Hypersil BDS C18 カラム | さまざまな用途で使用可能な堅牢な汎用カラムです。 |
Hypersil ODS C18 カラム | さまざまな用途で使用可能な汎用 C18 固定相カラムです。 |
Hypersil ODS-2 C18 カラム | この十分な検査を経た信頼性のある L1 は、検証済みの方法で基準となっている従来のカラムに代わるものです。 |
Syncronis aQ C18 Polar Endcapped LC カラム | 極性化合物の一貫性があり予測可能な液体クロマトグラフィー(LC)分離が可能です。 |
Syncronis C18 カラム | 最高の再現性とラボの生産性を実現できます。 |
関連する HPLC カラムの技術紹介の動画
新しいカラム技術
新製品の Accucore HPLC カラムに採用されている技術を Dafydd Milton が紹介します。この技術により、高速で高い分解能の分離能力を実現する一方で、UHPLC の場合よりも低い背圧が得られています。
2022/2023 HPLC/UHPLC Columns Catalog
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.
リソース