指先で実現できる分離選択性―逆相クロマトグラフィー(PFP/C8/C30)カラム
メソッド開発における生産性と柔軟性を最大限に高める方法をお探しですか? 分離を最適化し、保持能力を高め、溶出順序の変更を可能にするために、Thermo Scientific ではさまざまな化学的特性を持つ逆相 LC カラムをご用意しています。逆相カラムは、HPLC 分析でもっとも一般的に利用されるモードの 1 つです。
用途に最適な C18 カラムをお探しですか?幅広いアプリケーションで優れた分離能が得られるように、さまざまな特性を備えた各種 C18 カラムをご用意しています。
中程度の疎水性を持つ分析種を分離するためのカラム、または C18 と同等の選択性を持つ、保持力の低いカラムをお探しですか? 低疎水性相により適度な保持力を持つ、これらの C8 カラムが最適です。
C18 や C8 カラムと同等の分離選択性を持ちながら保持力の低いカラムをお探しですか? このカラムは優れた感度と高効率をもたらします。短い鎖長と低疎水性により、疎水性ポリペプチド/タンパク質で効果を発揮します。
シンプルな分離を実行されますか?C1 カラムはアルキル基固定相の中で保持力がもっとも弱いため、シンプルなメソッドによる無極性溶質の分離にご使用ください。また、中極性および多機能性の化合物の分離にもご使用いただけます。
芳香族分析種に、C18 カラムとは異なる保持性および選択性を持つカラムが必要ですか?フェニルカラムは、優れたクロマトグラフィー性能と中程度の疎水性を備えているため、さまざまな極性と芳香性を有する混合分析種の分離に最適です。
カロテノイドおよびステロイドなど、疎水性、長鎖、構造的に関連した異性体に高い形状の選択性が必要ですか? C30 カラムは、C18 カラムの補完的な選択性を備えているため、脂質分析時の順相カラムの優れた代替品になります。
芳香族化合物の異性体やハロゲン化合物の分離をお試しですか? PFP カラムは、C18 とは異なる分離選択性を提供し、ヒドロキシル基、カルボキシル基、ニトロ基、その他の極性基を含むハロゲン化合物や極性化合物の選択分析に最適です。
極性化合物を保持、または 100%水系移動相は必要ですか?これらの極性エンドキャップが施された C18 カラムは、制御された相互作用メカニズムを提供し、それによって極性分析成分が保持され、水を多く含む水系移動相に対して優れた安定性を示します。
C18 カラムでは必要な分離が得られませんか?これらの極性包埋固定相は、C18 カラムとは異なる選択性を示し、従来の逆相固定相よりも幅広いクロマトグラフ条件で使用できます。
芳香族分析種に、C18 カラムとは異なる保持性および選択性を持つカラムが必要ですか?フェニルカラムは中程度の疎水性を持つため、さまざまな極性を有する芳香族系混合物試料の分離に最適です。
困難な分離の問題のために代替カラムが必要ですか? このカラムは、HPLC/LC-MS アプリケーションにおける逆相/順相の困難な分離に最適です。
メソッドの検証時に、どのカラムが最適かわからない場合には、これらの 3 種類のカラムキットからお選びください。最適な選択性が得られるだけでなく、迅速な高分解能分離を実現します。
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.