">
化学分析および構造評価が融合したハイパフォーマンスイメージング
Thermo Scientific Apreo ChemiSEMシステムはイメージングプロセスの簡素化および高いユーザビリティーを特徴とし、マテリアルサイエンス分野の研究を支援します。統合ソフトウェアであるSmart Frame Integration(SFI)と新開発されたオートメーション機能(フォーカス、非点収差補正)により、クリアなイメージングや高分解能イメージング、EDSやEBDSの分析結果を容易に取得できます。
Thermo Scientific ChemiSEM技術は統合ソフトウェアを採用しているため、エネルギー分散型分光法(EDS)をイメージングと同じインターフェース上で操作可能となり、信頼性の高い分析結果を容易に取得できます。リアルタイム定量評価アルゴリズムと自動データ処理技術により、短時間で高精度に材料の物性評価が可能になります。
Apreo ChemiSEMシステムの概要
SEMイメージング
統合ソフトウェアであるSmart Frame Integration(SFI)はオートメーション機能(フォーカス、非点収差補正)を搭載し、誰でも簡単に最高のイメージングが可能です。
材料分析
ChemiSEMテクノロジーとEBSDソフトウエアが統合されたことで、高度な分析が可能になりました。自社製EBDS検出器TruePixを搭載し、条件設定からデータ収集・解析までをワークフローで一元管理が可能です。
豊富な電子検出器
トリニティー検出器システムには、高精度な結果取得や信号フィルタリング機能があります(一部オプション)。Everhart-Thornley、リトラクタブル反射電子検出器、カソードルミネッセンス、およびSTEM検出器と組み合わせることができます。
SEMを用いた材料評価の可能性を最大限に
Apreo ChemiSEMシステムは、すべてのユーザーに対して、最高の微細構造評価結果をもたらします。カスタマイズ可能なインターフェースや高度な機能により、あらゆる環境下でも最高のイメージングと分析を実現します。
Apreo ChemiSEMシステム動画
Apreo ChemiSEMシステムの操作の様子をご覧ください。 
Apreo ChemiSEMシステム技術情報
Apreo ChemiSEMシステムの詳細は、当社のeBook、データシートでご覧ください。