表面が重要です
生体高分子用の受動結合表面、生体低分子用の共有結合表面、およびアフィニティータグ付き生体分子用のアフィニティー結合表面に関連する製品についての有益な情報が見つかります。当社の診断ソリューションは、イムノアッセイプレート技術において30年にわたり業界をリードしています。
よく利用されている診断用プレートおよびモジュール
関連する診断アッセイ開発用プレートのカテゴリー
ELISAやその他のアッセイ技術に適した、受動吸着(コーティング)抗体、タンパク質、およびその他の生体分子用の空のマイクロプレート(96ウェル)。
ELISAやその他のアッセイ技術に適した、タンパク質やその他の生体分子のアフィニティー結合用ストレプトアビジン、抗体、ニッケル、およびその他のリガンドコーティングマイクロプレート(96ウェル)。
ELISAやその他のプレートベースのアッセイ技術に適した、ペプチド、核酸、およびその他の生体分子の共有結合用の機能活性化マイクロプレート。これのプレートはアミン(NH2)、スルフヒドリル(SH)、カルボキシル(COOH)、およびリン酸(PO4)などの官能基と結合します。
プレートベースのアッセイ技術に適した、核酸(オリゴ、オリゴヌクレオチドなど)の固定化用の共有結合架橋およびアフィニティー結合マイクロプレート(96ウェル)。
各ニーズに最適な表面処理はどれか?
どのようなフォーマットを選択しても、アプリケーションに最適な表面タイプに関して多くの選択をする必要があります。その選択は、固相化するアッセイの構成要素によります。当社の固相表面ガイドは、以下のような固相技術を紹介しています:
- 固相の形状と表面処理
- コーティングに影響するパラメーター
- ELISAのアッセイ条件
- DNAの固相化
リソース
サポート
- テクニカルサポートが必要ですか?ラボ製品の技術およびアプリケーションに関するお問合せは、当社テクニカルサポートまでご連絡ください。。