より多くの臨床バイオマーカーを、より正確かつ、かつてないほど迅速に。
臨床研究およびトランスレーショナル研究における大きな課題は、臨床関連の潜在的なバイオマーカーを信頼性の高い方法で発見することです。確実に同定した後、発見から検証および妥当性確認までをできるだけ短時間で行う必要があります。質量分析を用いることで、新たなスクリーニングおよび臨床的に関連する試験が可能になり、目的医薬品の開発をサポートできる可能性があります。
バイオマーカー探索と、検証および妥当性確認との間のギャップを埋めるには、高性能の装置やソフトウエアだけでなく、MSベースのバイオマーカー探索や妥当性確認用のメソッド開発のための高レベルの能力が必要です。
特記がない限り、すべての製品は研究用途のみを想定しており、診断手順での利用は意図されていません。
質量分析計
成功のための重要な注意点
ボストン小児病院のAssociate Director of ChemistryであるMark Kellogg博士(DABCC)が、自身のラボに質量分析を導入するまでの経緯と、十分に準備を整えるために知っておくべきことについて説明します。
LC-MSソリューション | ![]() Orbitrap HRAM MS | ![]() TSQトリプル四重極MS |
---|---|---|
ノンターゲットスクリーニング | ![]() | |
ターゲットスクリーニング | ![]() | ![]() |
ノンターゲットおよびターゲットスクリーニング | ![]() | |
ターゲット定量 | ![]() | ![]() |
遡及的分析 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
高精度のHR/AMフルスキャン性能を兼ね備えた、GCトリプル四重極MSの定量性能を提供。
- 質量範囲:50~3,000 m/z
- 検出限界 <6 fg OFN
- 定量ダイナミックレンジ:> 106
- m/z 272で最大100,000の分解能
- 1 ppt(1兆分の1レベル)の感度
ハイスループット分析ラボ用に設計されたシンプルな操作性のMS/MSと高性能SRMにより、最高の生産性を実現します。
- 質量範囲:1.2~1,100 u
- 検出限界 ≤ 0.4 fg OFN(設定による)
- スキャンスピードは最大20,000 u/s
- 最大800のSRMトランジション
このユニークな元素分析システムは、ルーチン分析と最先端研究のいずれにおいても、迅速かつ強力で高感度な微量検出を実現します。iCAP RQplus ICP-MSには3つのモデルがあり、24時間365日稼働するルーチン分析から、要件の厳しい高度な研究にいたるまで、幅広い用途や市場分野に最適なツールです。
Thermo Scientific CETACオートサンプラーを使用すると、ラボのサンプルスループットを向上させることができます。
- CETAC ASX-280オートサンプラーは、低~中程度のサンプルスループットでサンプル数は180です
- CETAC ASX-560オートサンプラーは、中程度~高いサンプルスループットで最大360サンプルに対応します
LC-MSソリューション | ![]() Orbitrap HRAM MS | ![]() TSQトリプル四重極MS |
---|---|---|
ノンターゲットスクリーニング | ![]() | |
ターゲットスクリーニング | ![]() | ![]() |
ノンターゲットおよびターゲットスクリーニング | ![]() | |
ターゲット定量 | ![]() | ![]() |
遡及的分析 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
高精度のHR/AMフルスキャン性能を兼ね備えた、GCトリプル四重極MSの定量性能を提供。
- 質量範囲:50~3,000 m/z
- 検出限界 <6 fg OFN
- 定量ダイナミックレンジ:> 106
- m/z 272で最大100,000の分解能
- 1 ppt(1兆分の1レベル)の感度
ハイスループット分析ラボ用に設計されたシンプルな操作性のMS/MSと高性能SRMにより、最高の生産性を実現します。
- 質量範囲:1.2~1,100 u
- 検出限界 ≤ 0.4 fg OFN(設定による)
- スキャンスピードは最大20,000 u/s
- 最大800のSRMトランジション
このユニークな元素分析システムは、ルーチン分析と最先端研究のいずれにおいても、迅速かつ強力で高感度な微量検出を実現します。iCAP RQplus ICP-MSには3つのモデルがあり、24時間365日稼働するルーチン分析から、要件の厳しい高度な研究にいたるまで、幅広い用途や市場分野に最適なツールです。
Thermo Scientific CETACオートサンプラーを使用すると、ラボのサンプルスループットを向上させることができます。
- CETAC ASX-280オートサンプラーは、低~中程度のサンプルスループットでサンプル数は180です
- CETAC ASX-560オートサンプラーは、中程度~高いサンプルスループットで最大360サンプルに対応します