細胞遺伝学解析用の GIBCO® 培地、試薬、およびサプリメント。
- 細胞遺伝学用に最適化され事前に適格とされた
- 高い分裂能を持つ
- 優れた染色体形態を持ちます
- 分析と解釈が容易で再現可能な結果を得ることができます
Gibco® 培地、試薬、およびサプリメントは特別に調合され、独立した検査機関でアプリケーションテストが実施されているため、標準的な臨床細胞遺伝学プロトコルで再現性のある明確な結果を提供します。 各培地は羊水細胞、絨毛膜サンプル、骨髄細胞、または末梢血リンパ球の分析用に設計され最適化されています。
羊水細胞および絨毛膜絨毛細胞
ヒト初代羊水細胞または絨毛膜細胞の培養をご検討の場合は、AminoMAX™ 培地が最適の製品です。 当社の処方は細胞の付着性、成長率および中期収量を高めるようデザインされています。
- 羊水および絨毛膜絨毛細胞関連の製品の詳細をご覧ください。
骨髄細胞
骨髄穿刺液は独特で貴重な研究データをもたらしますが、一般に細胞数が非常に少ないため、培地の選択が極めて重要になります。 MarrowMAX™ 培地は、最適な成長のために新たな間質細胞調整培地を含んでおり、培地を追加する必要がないため、時間と費用を節約することができます。
- 骨髄細胞関連の製品の詳細をご覧ください。
末梢血リンパ球
PB-MAX™ 核型分析用培地は、末梢血リンパ球の核型分析用に最適化されている RPMI ベースの完全補給培地です。 この製品はすぐに使用でき、パフォーマンスと信頼性において確かな実績があります。
- 末梢血リンパ球関連の製品の詳細をごご覧ください。