プレスリリース
2021年12月16日
サーモフィッシャーサイエンティフィック ジャパングループ
報道関係各位
サーモフィッシャーサイエンティフィック ジャパングループ(グループ本社:東京都港区、代表:室田博夫)は、新型コロナウイルスの変異を特定するための研究用PCR試薬「Applied Biosystems TaqMan SARS-CoV-2 Mutation Panel」について、オミクロン株が有するQ493RとG339Dの2種類のスパイクタンパク質の変異の検出を新たに追加して、2021年12月16日から日本市場にて販売を開始したことを発表します。
オミクロン株への感染が2021年11月末に日本で初めて確認されて以降、日本国内での感染拡大が懸念されています。その社会的緊急性を鑑み、当社はTaqMan SARS-CoV-2 Mutation Panelにオミクロン株が有するQ493RおよびG339D変異の検出を新たに追加した研究用試薬の販売を開始しました。
TaqMan SARS-CoV-2 Mutation Panelは、複数のリアルタイムPCRアッセイから必要なものを選択・使用して、新型コロナウイルスの変異を特定することができる研究用試薬です。この度の2種類のスパイクタンパク質の変異を検出する研究用試薬の追加により、計61種類の変異を検出することが可能になりました。
新型コロナウイルスは無数の変異を繰り返しています。一部の変異は治療法やワクチンの効果に影響を与える可能性があり、ウイルスの変化を継続的に調査することは極めて重要です。TaqMan SARS-CoV-2 Mutation Panelは高い拡張性を備えており、単一または複数の変異の有無を確認するために、少数の検体から数百の検体に至るまで一度に検出することが可能です。検査機関で使用されているリアルタイムPCR装置を用いて、さまざまなレベルのニーズに対応することができます。
TaqMan SARS-CoV-2 Mutation Panel は、Applied Biosystemsブランドの幅広いリアルタイムPCR装置での使用に最適化されており、業界標準であるTaqMan SNPジェノタイピングアッセイ技術に基づき、約1時間でウイルス変異を効率的に特定、識別することができます。
サーモフィッシャーサイエンティフィック ジャパングループの代表である室田博夫は次のように述べています。
「私たちのミッションは、私たちの住む世界を『より健康で、より清潔、より安全な場所』にするために、お客様に製品・サービスを提供することです。この度、オミクロン株が有する変異を検出するための製品をいち早く上市することで、多様に変異するウイルスの検出ニーズにお応えし、感染拡大の抑制に貢献してまいります」
Q493R変異とG339D変異以外の59種のTaqMan SARS-CoV-2 Mutation PanelリアルタイムPCR アッセイの詳細などについては、下記の当製品サイトをご覧ください。
https://www.thermofisher.com/jp/ja/home/clinical/clinical-genomics/pathogen-detection-solutions/real-time-pcr-research-solutions-sars-cov-2/mutation-panel.html
TaqMan SARS-CoV-2 Mutation Panelは研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
※プレスリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承、ご注意をお願いいたします。
サーモフィッシャーサイエンティフィック インコーポレイテッドについて
サーモフィッシャーサイエンティフィック インコーポレイテッド(本社:米国マサチューセッツ州ウォルサム、NYSE:TMO)は、科学サービスを提供する世界的なリーディングカンパニーであり、収益は約400億ドルに達しています。私たちのミッションは、私たちの住む世界を『より健康で、より清潔、より安全な場所』にするために、お客様に製品・サービスを提供することです。私たちはライフサイエンス研究のさらなる加速、分析における複雑な課題の解決、研究室の生産性向上、臨床診断性能と治療の向上、患者さんの人生を大きく左右する医薬品開発・製造に取り組むお客様を支援します。世界に100,000人以上の従業員を擁する当社のグローバルチームは、Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific、Unity Lab Services、Patheon、PPDといった業界をリードするブランドを通じて、革新的な技術、購入における利便性、医薬品開発・製造サービスにおいて、他に類を見ない組み合わせを提供します。
URL: https://www.thermofisher.com