Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00170084.hg.1 |
ENST00000439759.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00170084.hg.1 |
ENST00000439759.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00170084.hg.1 |
ENST00000445414.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00170084.hg.1 |
ENST00000579945.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00170084.hg.1 |
NR_125391.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00170084.hg.1 |
ENST00000439759.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00170084.hg.1 |
ENST00000439759.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00170084.hg.1 |
ENST00000445414.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00170084.hg.1 |
ENST00000579945.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00170084.hg.1 |
NR_125391.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00170084.hg.1 |
TC0X00010310.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00170082.hg.1 |
ENST00000579945.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00170082.hg.1 |
NR_125391.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00170082.hg.1 |
ENST00000579945.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00170082.hg.1 |
NR_125391.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00170082.hg.1 |
TC0X00010310.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00170087.hg.1 |
ENST00000579945.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00170087.hg.1 |
NR_125391.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00170087.hg.1 |
ENST00000579945.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00170087.hg.1 |
NR_125391.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00170087.hg.1 |
TC0X00010310.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00170085.hg.1 |
ENST00000439759.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00170085.hg.1 |
ENST00000439759.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00170085.hg.1 |
ENST00000579945.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00170085.hg.1 |
NR_125391.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00170085.hg.1 |
ENST00000439759.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00170085.hg.1 |
ENST00000439759.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00170085.hg.1 |
ENST00000579945.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00170085.hg.1 |
NR_125391.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0X00170085.hg.1 |
TC0X00010310.hg.1 |
Clariom D TC |