Assay Details
Gene Symbol: ATXN3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001127696.1 | NP_001121168.1 | 1 - 2 | 100 | 85 | |
NM_001127697.2 | NP_001121169.2 | 1 - 2 | 100 | 85 | ||
NM_001164774.1 | NP_001158246.1 | 1 - 2 | 100 | 85 | ||
NM_001164776.1 | NP_001158248.1 | 1 - 2 | 100 | 85 | ||
NM_001164778.1 | NP_001158250.1 | 1 - 2 | 100 | 85 | ||
NM_004993.5 | NP_004984.2 | 1 - 2 | 100 | 85 | ||
NR_028453.1 | 1 - 2 | 100 | 85 | |||
NR_028455.1 | 1 - 2 | 100 | 85 | |||
NR_028457.1 | 1 - 2 | 100 | 85 | |||
NR_028458.1 | 1 - 2 | 100 | 85 | |||
NR_028459.1 | 1 - 2 | 100 | 85 | |||
NR_028460.1 | 1 - 2 | 100 | 85 | |||
NR_028461.1 | 1 - 2 | 100 | 85 | |||
NR_028462.1 | 1 - 2 | 100 | 85 | |||
NR_028464.1 | 1 - 2 | 100 | 85 | |||
NR_028465.1 | 1 - 2 | 100 | 85 | |||
NR_028467.1 | 1 - 2 | 100 | 85 | |||
NR_028468.1 | 1 - 2 | 100 | 85 | |||
GenBank mRNA | BC022245.1 | - | 1 - 2 | 69 | 85 | |
BC095402.1 | - | 1 - 2 | 60 | 30347215 | 85 | |
BU190081.1 | - | 1 - 2 | 79 | 85 | ||
DA827537.1 | - | 1 - 2 | 100 | 85 | ||
GQ176435.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176436.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176437.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176439.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176441.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176444.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176447.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176448.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176450.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176453.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176457.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176460.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176461.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176463.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176464.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176468.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176469.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176470.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176471.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176473.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176474.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176478.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176479.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176480.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176481.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176482.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176483.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176484.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176485.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176486.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176487.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176489.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176491.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176492.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176493.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176495.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176497.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176500.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176501.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176502.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176507.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176508.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176510.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176511.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176512.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176516.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176519.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176523.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176524.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176528.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176529.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176530.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176531.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176533.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176534.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176538.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176546.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176548.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176551.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176552.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176553.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176555.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176557.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176558.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176560.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176561.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176563.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176567.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176568.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176569.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176570.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176574.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176575.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176576.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176579.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176580.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176581.1 | - | 53 | 85 | |||
GQ176582.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176584.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176588.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176589.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176594.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176596.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176605.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176608.1 | - | 1 - 2 | 85 | |||
GQ176609.1 | - | 53 | 85 | |||
GQ176611.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176612.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176617.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176619.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176621.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176622.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176624.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176628.1 | - | 53 | 85 | |||
GQ176630.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176631.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176632.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176639.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176640.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176642.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176645.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176646.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176648.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176649.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176654.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176658.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176663.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176664.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176667.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176670.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176671.1 | - | 53 | 85 | |||
GQ176673.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176674.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176677.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176678.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176680.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176681.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176682.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176684.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176685.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176686.1 | - | 53 | 85 | |||
GQ176687.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176688.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176690.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176696.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176697.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176698.1 | - | 53 | 85 | |||
GQ176699.1 | - | 53 | 85 | |||
GQ176701.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176703.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176704.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176706.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176708.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176709.1 | - | 53 | 85 | |||
GQ176712.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176717.1 | - | 53 | 85 | |||
GQ176719.1 | - | 53 | 85 | |||
GQ176721.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176724.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176733.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176737.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176738.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176739.1 | - | 53 | 85 | |||
GQ176741.1 | - | 53 | 85 | |||
GQ176744.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176746.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176749.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176752.1 | - | 53 | 85 | |||
GQ176755.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176756.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176759.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176760.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176766.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176769.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176771.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176772.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176776.1 | - | 53 | 85 | |||
GQ176779.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176782.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176786.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176787.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176790.1 | - | 1 - 2 | 52 | 84 | ||
GQ176791.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176792.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176793.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176797.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176798.1 | - | 53 | 85 | |||
GQ176801.1 | - | 53 | 85 | |||
GQ176803.1 | - | 53 | 85 | |||
GQ176807.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176811.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176812.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176816.1 | - | 53 | 85 | |||
GQ176820.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176824.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176826.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176827.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176831.1 | - | 53 | 85 | |||
GQ176833.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176834.1 | - | 53 | 85 | |||
GQ176837.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176838.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176841.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
GQ176842.1 | - | 53 | 85 | |||
GQ176846.1 | - | 1 - 2 | 53 | 85 | ||
S75313.1 | - | 1 - 2 | 66 | 85 | ||
U64820.1 | - | 1 - 2 | 88 | 85 |

More Information
Additional Information:
This assay is in the 5'UTR region of the BC095402.1, GQ176435.1, GQ176436.1, GQ176437.1, GQ176448.1, GQ176457.1, GQ176474.1, GQ176485.1, GQ176486.1, GQ176487.1, GQ176489.1, GQ176493.1, GQ176495.1, GQ176508.1, GQ176510.1, GQ176511.1, GQ176512.1, GQ176516.1, GQ176523.1, GQ176531.1, GQ176533.1, GQ176538.1, GQ176548.1, GQ176551.1, GQ176552.1, GQ176560.1, GQ176563.1, GQ176567.1, GQ176568.1, GQ176570.1, GQ176580.1, GQ176589.1, GQ176594.1, GQ176608.1, GQ176609.1, GQ176612.1, GQ176619.1, GQ176621.1, GQ176622.1, GQ176628.1, GQ176632.1, GQ176639.1, GQ176640.1, GQ176642.1, GQ176645.1, GQ176646.1, GQ176658.1, GQ176663.1, GQ176670.1, GQ176671.1, GQ176674.1, GQ176677.1, GQ176680.1, GQ176684.1, GQ176685.1, GQ176686.1, GQ176687.1, GQ176688.1, GQ176697.1, GQ176698.1, GQ176699.1, GQ176701.1, GQ176703.1, GQ176704.1, GQ176712.1, GQ176719.1, GQ176721.1, GQ176724.1, GQ176737.1, GQ176741.1, GQ176744.1, GQ176746.1, GQ176749.1, GQ176756.1, GQ176759.1, GQ176760.1, GQ176766.1, GQ176769.1, GQ176771.1, GQ176772.1, GQ176776.1, GQ176782.1, GQ176786.1, GQ176787.1, GQ176790.1, GQ176791.1, GQ176792.1, GQ176793.1, GQ176812.1, GQ176820.1, GQ176824.1, GQ176827.1, GQ176831.1, GQ176837.1, GQ176838.1, GQ176841.1, GQ176846.1, NM_001127696.1, NM_001127697.2, NM_001164774.1, NM_001164776.1, NM_001164778.1, NM_004993.5, S75313.1, U64820.1 transcripts.
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Matching Ambion siRNAs:
Panther Classification:
Gene Ontology Categories:
