Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180570.hg.1 |
ENST00000331224.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180570.hg.1 |
ENST00000555747.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180570.hg.1 |
NM_003836.6 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180570.hg.1 |
ENST00000331224.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180570.hg.1 |
ENST00000555747.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180570.hg.1 |
NM_003836.6 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180570.hg.1 |
TC1400010651.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180574.hg.1 |
ENST00000331224.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180574.hg.1 |
ENST00000392848.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180574.hg.1 |
ENST00000555747.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180574.hg.1 |
ENST00000556051.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180574.hg.1 |
NM_003836.6 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180574.hg.1 |
ENST00000331224.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180574.hg.1 |
ENST00000392848.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180574.hg.1 |
ENST00000555747.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180574.hg.1 |
ENST00000556051.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180574.hg.1 |
NM_003836.6 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180574.hg.1 |
TC1400010651.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180569.hg.1 |
ENST00000331224.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180569.hg.1 |
ENST00000555747.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180569.hg.1 |
NM_003836.6 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180569.hg.1 |
ENST00000331224.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180569.hg.1 |
ENST00000555747.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180569.hg.1 |
NM_003836.6 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180569.hg.1 |
TC1400010651.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180571.hg.1 |
ENST00000331224.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180571.hg.1 |
ENST00000392848.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180571.hg.1 |
ENST00000555747.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180571.hg.1 |
NM_003836.6 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180571.hg.1 |
ENST00000331224.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180571.hg.1 |
ENST00000392848.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180571.hg.1 |
ENST00000555747.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180571.hg.1 |
NM_003836.6 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180571.hg.1 |
TC1400010651.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180573.hg.1 |
ENST00000331224.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180573.hg.1 |
ENST00000392848.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180573.hg.1 |
ENST00000555747.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180573.hg.1 |
ENST00000556051.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180573.hg.1 |
NM_003836.6 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180573.hg.1 |
ENST00000331224.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180573.hg.1 |
ENST00000392848.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180573.hg.1 |
ENST00000555747.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180573.hg.1 |
ENST00000556051.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180573.hg.1 |
NM_003836.6 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180573.hg.1 |
TC1400010651.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180572.hg.1 |
ENST00000331224.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180572.hg.1 |
ENST00000392848.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180572.hg.1 |
ENST00000555747.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180572.hg.1 |
ENST00000556051.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180572.hg.1 |
NM_003836.6 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180572.hg.1 |
ENST00000331224.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180572.hg.1 |
ENST00000392848.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180572.hg.1 |
ENST00000555747.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180572.hg.1 |
ENST00000556051.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180572.hg.1 |
NM_003836.6 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180572.hg.1 |
TC1400010651.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180576.hg.1 |
ENST00000331224.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180576.hg.1 |
ENST00000392848.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180576.hg.1 |
ENST00000556051.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180576.hg.1 |
NM_003836.6 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180576.hg.1 |
ENST00000331224.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180576.hg.1 |
ENST00000392848.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180576.hg.1 |
ENST00000556051.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180576.hg.1 |
NM_003836.6 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1400180576.hg.1 |
TC1400010651.hg.1 |
Clariom D TC |