">
セミナー
オンライン(ライブ配信)
遺伝子解析の新しい流れ デジタルPCRセミナー
~手に取るようにコピー数が分かる!~
デジタルPCRは、ゲル電気泳動でバンドを定性的に確認するPCRやリアルタイム定量PCRに続く、新たな定量PCR技術です。従来のPCRのように96ウェルプレートや8連チューブなどでPCR反応を起こす代わりに、多数の微細なウェルにテンプレートDNAを含む反応液を分配して反応を実施、それぞれのウェルにおける増幅の有無から定量をいたします。この増幅を陽性(ポジティブ)と陰性(ネガティブ)の1か0かで判断することが、デジタルPCRという名前の由来となっております。一般的にスタンダードサンプルを用いた検量線や、基準サンプルとの比較を必要とするリアルタイムPCRと異なり、何かの標準サンプルと比較をすることなく絶対定量値を算出できる点が最大の特長となる技術です。
デジタルPCRの主なアプリケーションとしては、病原菌やウイルスなどの絶対定量、リアルタイムPCRで使用されるスタンダードサンプルの検証、ゲノムDNAにおける2倍以下の差を識別する必要があるCopy Number Variation(CNV)のタイピングなどが行われています。また、混在している変異配列を検出する際には、従来法としてのキャピラリーシーケンサやリアルタイムPCRでは10~20%程度の存在比率が必要であった体細胞変異の検出にもデジタルPCRは威力を発揮します。物理的に区切られた微細なウェルに分配して反応するため、目的とする変異型配列を検出する際にサンプル中に多数存在する1塩基しか違いのない野生型配列による非特異的反応の影響を軽減することが可能です。
本セミナーでは、デジタルPCRの原理とアプリケーションのご紹介に加え、当社のデジタルPCRシステムの利点などをご紹介いたします。デジタルPCRの可能性と手に取るように遺伝子のコピー数を知る方法を学んでみませんか?
お申し込みの手続きについてのご案内
プログラム
時間
13:30~15:00
  • デジタルPCRの概要
  • デジタルPCRのアプリケーション
  • Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolute Q™ デジタルPCRシステムのご紹介
日程
2025年
3月31日(月)、5月15日(木)、6月26日(木)、7月18日(金)、9月30日(火)
会場
オンライン形式によるライブ配信
定員
50名
参加費用
無料
お申し込み方法
当社主催のセミナー・ハンズオントレーニングへのお申し込みには、専用サイトでの会員登録が必要です。既にアカウントをお持ちの方は「お申し込み」ボタンをクリックして会員専用サイトにログインしてご希望のコースをお選びください。
アカウントをお持ちでない方は会員登録フォームより新規登録を行っていただき、その後IDとパスワードでログインして会員専用サイトからご希望のコースをお選びください。
サーモフィッシャージャパングループ各社 は取得した個人情報を当社の個人情報保護方針に従い利用し、安全かつ適切に管理します。取得した個人情報は、グループ各社が実施するセミナーに関するご連絡、および製品/サービス情報等のご案内のために利用させていただき、その他の目的では利用しません。詳細は個人情報の取扱いについてをご確認ください。
お申し込み締め切り
開催日3営業日前 23時59分まで
使用するシステム
オンラインセミナーにはMicrosoft Teams™ を使用します。通常のPCのみならず、アプリをインストールすることでスマートフォンやタブレットでご視聴いただけます。参加方法などについてはお申し込み後にご案内します。
キャンセル方法
キャンセル時はセミナー開催日の1週間前までに「お問い合わせ先」までご連絡ください。
コースの中止について
  • 参加者数が最少催行人数に満たない場合、中止させていただくことがあります。中止の場合は、コース開催日の1週間前までにメールにてご連絡申し上げます。
  • 気象状況等によりコースの中止をご連絡することがございますので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ先
テクニカルサポート
Email : jptech@thermofisher.com
TEL : 0120-477-392 (平日9:00~17:30)