技術革新が著しいCRISPER/Casゲノム編集分野において、試薬の選定に戸惑う方も少なくありません。またgRNA(ガイドRNA)のデザイン方法やトランスフェクションのノウハウは実験結果を左右する重要なポイントです。
そこで講義、実技トレーニング、必要な試薬をセットにしたとてもお得なパッケージを準備しました。試薬の選定からトラブルシュートまで、エキスパートがあなたの実験系の立ち上げを全力でサポートします。
こんな方におすすめ
- ゲノム編集を始めたいが、種類が多すぎて製品の選定が面倒だ
- CRISPR/Cas9について、基礎原理から丁寧に教えてほしい
- 変異導入効率を高めるコツを知りたい
- ラボに経験者がいないので、実験手順をエキスパートに確認してほしい
コース
コース名 | 価格(税込) |
---|---|
CRISPR / Cas9 べクターを構築して細胞へ導入 ベクター導入法 スターターパック | ¥609,400~ |
gRNAをCas9 proteinと共に細胞へ導入 Cas9 Protein導入法スターターパック | ¥352,000~ |
※各コースにおける手法の詳細については、「CRISPR/Cas9 お勧めの実験系は?」の欄をご参照ください
講義・トレーニング概要
予定時間 | 1日目 13:00~17:30 (開場・受付開始12:40から) 2日目 9:30~17:30 (開場9:10から) 実施日はご相談に応じます |
---|---|
講義内容 (応相談) | ゲノム編集概要 CRISPR/Cas9システムとTALsの特徴 CRISPR/Cas9の標的配列のデザイン方法 CRISPR/Cas9システムの詳しい実験フロー ゲノム修飾の確認方法 ノックインの方法、オフターゲット効果 など |
実技内容 (応相談) | gRNAのデザイン方法 gRNA T7 in vitro転写 トランスフェクション(CRISPR/Cas9 発現vector、もしくはgRNAとCas9 protein) ゲノム編集効率(indel%)の算出 (Geneart Genomic Cleavage Detection kit) |
場所 | ライフテクノロジーズジャパン株式会社本社(東京・田町) 東京都港区芝浦四丁目2番8号 住友不動産三田ツインビル東館(受付 3F) 地図 |
CRISPR/Cas9 お勧めの実験系は?
“ゲノム編集を始めたくても、色々な手段があって選び方がわからない”とのご相談をよくいただくので、各手法の特徴をご紹介します。
1. ベクター導入法
gRNA、Cas9タンパク質、蛍光タンパク等をコードしたベクターを細胞に導入する手法です。最も大きな利点は、細胞への導入・発現を、蛍光タンパクを利用して確認できる点です。特にトランスフェクションが難しい細胞においては、ベクターが導入された細胞だけを選別することにより、変異導入クローンのスムーズな取得が可能になります。
2. mRNA導入法
gRNAとCas9 mRNAを細胞に導入する手法です。ベクター構築の手間が無く、高いトランスフェクション効率が見込まれる細胞では変異効率も高いためこちらがお勧めです。なおgRNAはKitを利用して自身で調整できますが、受託合成も可能です。現在では、Cas9 mRNAの代わりにより高い性能を持つCas9タンパク質も新たに発売されました。
目的に応じて、エキスパートがお勧めの製品・実験系を提案します
選定にお悩みの方、どうぞお気軽にご相談ください!
お申し込みからトレーニングまでの流れ
※トレーニング受講者の人数はスターターパックひとつあたり二人までとなります。
※レーニング開催場所は原則として弊社オフィス(東京都港区芝浦)になります。
※トレーニングで使用する試薬は別途弊社でご用意いたします。
よくあるご質問
Q. トレーニングはどこで開催しますか?
A. 弊社オフィス(東京都港区芝浦)で開催します。パックによっては、お客様のラボにて実施することも可能です。(要追加料金、出張費)
Q. トレーニングには何名参加できますか?
A. 1パック当たり2名までご参加頂けます。人数追加をご希望の場合はご相談ください。(要追加料金、1名あたり60,000円+税)
Q. トレーニングの時に使用する試薬は準備する必要がありますか?
A. トレーニングで使用する試薬は、別途弊社にてご用意いたします。お客様にご準備いただく必要はございません。
Q. 自分のサンプルを使ってトレーニングを実施したいのですが…
A. 是非ご相談ください。エキスパートが出来る限り対応いたします。
Q. 他にどの様な試薬が必要ですか?
A. ご実験内容に応じて確認、提案いたします。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
弊社スタッフより連絡をご希望の場合は、下記お問い合わせフォームをご利用ください。