打合せ
テクニカルスタッフがご要望内容を確認し詳細を詰めさせていただきます。
サービス内容をご了承いただいた後にご注文いただきます。まずはお気軽にご連絡ください。
リアルタイムPCRやデジタルPCRは核酸をPCRで増幅させて検出する技術です。その用途は幅広く、病原体の検出から遺伝子発現定量、SNPの判定、CNV(copy number variation)の測定と多岐にわたります。デジタルPCRでは上記のアプリケーションに加え、レアバリアントの測定やゲノム編集の効率を測定することも可能です。
アプリケーションデザインサービスはApplied Biosystems™ TaqMan™アッセイを用い、リアルタイムPCR・デジタルPCRでのさまざまな実験系を構築するサービスです。対象配列にあわせたTaqManアッセイの設計、実験系に最適な試薬の選定をテクニカルサポートにて実施します。
実験系は人工合成DNAでバリデーションを実施済しますので、納品後すぐに実験を始めることができます。また実験操作に自信がない方向けにトレーニング付きパッケージもご用意していますので、初めてPCR実験を行う方も安心して実験に取り組むことができます。条件検討が複雑なマルチプレックスの系についても経験豊富なスタッフが検証を実施します。
お客さまのご要望に合わせてTaqManアッセイをデザインします。必要に応じて同一ウェルで複数ターゲットを測定するマルチプレックスの系で実験系を構築します。
2つのパッケージをご用意しています。
適切なTaqManアッセイを選択し、お客様の装置に適したプロトコールを確立します。
希望小売価格:400,000円~
測定するターゲットの数によって異なります。都度見積もりを作成いたします。
適切なTaqManアッセイを選択し、お客様の装置に適したプロトコールを確立したのち、試薬をご提供してトレーニングを実施します。
希望小売価格:500,000円~
測定するターゲットの数によって異なります。都度見積もりを作成いたします。
ターゲットの人工合成DNA(Invitrogen™ GeneArt™ Strings DNA Fragments)を使用して検証します。 Human、 Mouse、 Ratについては、当社にて保有しているUniversal Reference cDNA も使用します。また、お客さまからサンプルをお預かりして検証も行います(サンプルは1つまで)。
お客さまの実験系に対して当社ラボでの測定データをもとに報告します。
絶対定量の実験系の報告例
お申し込みの背景
解決したい課題
ペットの疾患リスクに影響するSNPをリアルタイムPCRで判定したい
概要
ペットの疾患リスクを検査するラボ立ち上げに必要な器具・試薬のピックアップから、SNP識別用のTaqManアッセイのデザイン、実験プロトコルの作成までトータルでのサポートを提供しました。SNPのタイピング実験では各タイプの結果が明確に分かれることが重要です。人工合成DNAのポジティブコントロールを用い、結果が明確に分離されることを確認しました。バリデーション済みで納品したため、お客さまの方でも検証実験の必要がなく、すぐに検査を開始することができました。
アプリケーションデザインサービスでは結果の分離が明瞭になるように必要に応じてラン条件などの条件検討を行いますので、最適化された実験系で実験を開始することができます。
お申し込みの背景
解決したい課題
疾患の原因となる病原菌を検出する系を構築する
概要
目的の菌の検出系はリアルタイムPCRでは報告例がありましたが、デジタルPCRでの検出例はほとんどない状況でした。TaqManアッセイの設計からデジタルPCRでのバリデーションまで実施しました。候補の病原菌を検出する3つのアッセイを設計し、原因菌を識別できるようにしました。またサンプル採取やデジタルPCR反応が上手くいっているかを確認するためにヒトゲノムも同一ウェルで測定する4色のマルチプレックス反応系としました。人工合成DNAを用い、測定結果と理論値が一致することを確認しました。
お申し込みの背景
解決したい課題
水サンプルに含まれる3つの菌を絶対定量したい
概要
水に含まれる3つの菌を検出する実験系を構築しました。お客さま自身でも同じ結果が出せるようにトレーニング付きのパッケージにて実施しました。対象となった3つの菌は配列がよく似ているためそれぞれの菌について特異的になるようTaqManアッセイを設計しました。人工合成DNAを用いて、3つの菌を特異的に検出できることを確認しました。また検量線からコピー数を算出できるようにし、経時変化も追えるようにしました。類似配列の識別にはTaqManアッセイの適切な設計が必要不可欠です。TaqManアッセイの設計経験豊富なスタッフが対応しますので、類似配列をもつ菌の識別も可能です。