当社工場と同じ校正条件で当社ピペット・他社ピペットの検定を行います。
ピペット1 本からお申し込みできます。
- 都度申し込みです。
- 作業内容、発行書類はISO/IEC 17025 校正サービスと異なります。
点検サービス 対象ピペット一覧
点検後のピペットに添付される書類と校正条件
- サービスレポート(交換パーツなどサービス内容を記載)
- キャリブレーションレポート
![書類見本 書類見本]()
書類見本を見る(クリックで拡大)
- 2 点検定(容量2 点) 測定回数 各 5 回
- 最大容量
- 最小容量または最大容量の10% のうち、どちらか大きい方
- マルチチャンネルピペットは全チャンネルについて検定します。
サービス内容
![サービス内容 サービス内容]()
※クリックで図が拡大します。
- 上記コースにはO-リングおよびシーリング、必要に応じたパーツの交換が含まれます。一部、対象外の他社ピペットがございます。その場合、別途ご相談させていただきます。
- 他社製の連続分注器も、対応可能となりました。
- 特殊ピペットおよび旧型のモデルの一部は対象外です。
お申し込み方法
サービス依頼書にご記入後、ピペットと一緒に代理店または当社までお送りください。
※ご依頼の際は、ピペット発送の前に、必ず汚染除去(消毒)を行ってください。
ピペットサービス共通依頼書のダウンロード
お問い合わせ・カタログダウンロード