現代の日常生活で増大し続けるモバイル通信の需要をカバーするためには、電気エネルギーが不可欠です。同時にこうしたエネルギーは、貴重な資源を節約するために持続可能な方法で生産および貯蔵する必要があります。
リチウムイオン電池(LIB)は、携帯型電子機器、電気自動車、グリッドストレージで広範に使用されていますが、その理由は高いエネルギー密度と長いサイクル寿命にあります。これまで多くの革新的な材料が採用され商品化されることで、バッテリー性能の向上がされてきました。
その一方で、利用可能な化学的性質のポテンシャルを最大限に引き出すという点において、バッテリー製造プロセスでの技術改善は大きな可能性を秘めています。二軸スクリューエクストルージョンによるバッテリー製造プロセスの最適化は、安全性、出力、寿命、費用対効果の向上に貢献します。電極スラリーのレオロジー特性は、スクリーン印刷プロセスを効率化し、新しい配合を開発するために必要な評価です。
原材料から最終的なバッテリーセルに至る多段階のプロセスにおいて、二軸スクリューエクストルーダーの利用は、電極材料(電極スラリー)の製造での重要なステップの改善を可能にします。
一般に電極スラリーの生産は、攪拌容器内での活物質、カーボンブラック、溶媒、バインダー、添加剤のバッチ混合で行われています。このプロセスは労働集約的であり、バッチ間の変動リスクが附随し、また洗浄作業に伴う生産のダウンタイムも生じます。
二軸スクリューコンパウンディングであれば、材料のせん断、熱伝達、材料供給、滞留時間を正確に制御することで生産プロセスを連続化できます。二軸スクリューエクストルージョンプロセスは、再現性を高め、洗浄時間を短縮し、材料と労働の効率を向上させます。
二軸スクリューエクストルーダーの分散性と分配性に優れた混合機能は、ディゾルバーなどのバッチ混合と比較して、より高度なカソードペーストの均質化を可能にします。ここに秘められているのは、最終的な材料特性の改善の可能性です。
ディゾルバーを用いて混合されたカソードスラリー
エクストルーダーを用いて混合されたカソードスラリー
© 画像提供:University of Braunschweig、IPAT、Mr. Mattis Batzer
ここで紹介するアプリケーションは二軸スクリューエクストルージョンに関するもので、スケールアップが困難なバッチ方式から適切に制御可能な連続プロセスへの移行をすることにより、従来のカソードとアノードスラリーの生産性の改善に貢献します。プロセスからの溶媒削減は、総エネルギー消費量の最大30%を節約できます。そして、ここでのエクストルーダーの役割は、乾燥状態に近いバッテリーペーストを生産できることです。可燃性の有機電解質を用いる新しいタイプのバッテリーにおいて、ショートや発火のリスクを克服する方法については、現在研究が進められています。エクストルーダーは、固体電池(SSB)開発において優れた機能を発揮します。電極スラリーのレオロジー特性の理解は、正確なプリントプロセスに不可欠で、これにより大容量で充電サイクル数に優れたバッテリー製造が可能になります。
詳細については次の文献をご参照ください:
プロセス開発での最優先事項は、汎用性と操作性です。湿気に敏感な材料については、多くの場合、人体に有害な溶媒とともに、不活性雰囲気下での電極製造を行う必要があります。したがって重要となるのが、グローブボックスなどの密閉エリア内部ですべての装置を操作できることですが、その際に装置の機能性を損なってはいけません。
当社の提供するラボおよびパイロットスケールのエクストルーダーは、バッテリー開発分野の多くのアカデミアおよび産業市場の研究者によって世界中で使用されています。当社のソリューションには以下の特長があります: