一般的な阻害物質が存在していても、微生物ターゲットを高感度に迅速かつ再現性の高い方法で検出できるApplied Biosystems TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mixは、製薬/バイオテクノロジー企業の研究開発、製造の各部署に最適です。このマスターミックスはcGMPに準拠しており、細菌、真菌、哺乳類、ウイルス、抗生物質耐性DNAマーカーの検出に適しています。
TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mixは、ROXの有無が選択でき、最大4つのターゲットを多重化できるように最適化されています。広いダイナミックレンジにより、許容範囲が異なる多くのワークフローステップで同じアッセイを使用できます。
TaqPath BactoPureマスターミックスは、モノクローナル抗体(mAbs)、ワクチン、細胞および遺伝子治療、高分子、その他の物質などのあらゆる生物学的モダリティ、ならびに医薬品の開発および製造段階で広く使用され、医薬品の微生物フリーの製造環境をサポートします。
TaqPath BactoPure Master Mixは、微生物を含まない医薬品や治療薬を製造するお手伝いをします。