設計済みのAbsolute Q dPCRアッセイは、フォワードプライマー、1つ以上のターゲット特異的プローブ、および特定の濃度で混合済みのリバースプライマーで構成されています。さらなる設計、最適化、検証は必要ありません。サンプルと試薬を添加して、実験を実行するだけです。
dPCR用TaqManアッセイの実証済みの性能をご活用ください
Applied Biosystemsは、独自の設計アルゴリズムと長年の経験による堅牢なリアルタイムPCRアッセイを提供する、遺伝子解析業界をリードするブランドです。当社のTaqManプローブベースのテクノロジーは、幅広いアプリケーションのアッセイとキットに使用され、デジタルPCR(dPCR)をシンプルにします。ウェットラボで検証済みのAbsolute Qアッセイ、カスタムアッセイ、キット溶液などから選択できます。
- シンプル—1本のチューブに事前調製/検証されたアッセイにより、研究をすぐに開始できます
- 高速—最小限のハンズオンタイム;QuantStudio Absolute QデジタルPCRシステムと併用すると、約90分で結果を得られます
- 高い信頼性—当社の性能保証*に裏打ちされた検証済みのアッセイを使用してデータを解析できます
Absolute Q dPCRアッセイはリアルタイムPCRで使用されるゴールドスタンダードのTaqManケミストリーに基づいており、20万を超える研究論文で引用されています。このアッセイは、3’末端にマイナーグルーブバインダー(MGB)部分を有する独自のプローブを備えており、プローブの融解温度(Tm)を上昇させます。つまり、MGBプローブは従来のアプローチよりも大幅に短くできるため、シーケンス識別が向上し、1回の反応でより多くのターゲットに対応できる柔軟性を得られます。
dPCRアプリケーション用に事前に設計されたアッセイおよびキット
変異検出とモニタリング
Absolute Q Liquid Biopsy Digital PCRアッセイは、既知の体細胞変異を再現性高く、特異的に検出します。各設計済みアッセイはウェットラボで試験済みです。
細胞治療および遺伝子治療開発ソリューション
Absolute Q Viral Titer Digital PCRアッセイを使用すると、バイオ医薬品および遺伝子治療薬の濃度や品質を評価するためのウイルスベクターゲノムの絶対定量が容易かつ正確になります。
カスタムdPCRプローブベースアッセイ
研究分野の専門家である必要はありますが、dPCRアッセイ設計の専門家である必要はありません。カスタムdPCRアッセイおよびプローブは、当社のセルフサービスツールから選択するか、カスタムサービスが新しいプローブベースのdPCRアッセイを確実かつ容易に作成するサポートをします。
その他のTaqManアッセイ
既存のTaqManアッセイを、QuantStudio Absolute QデジタルPCRシステムで使用するように適用できます。
QuantStudio Absolute QデジタルPCRシステム
細胞治療および遺伝子治療開発のためのワークフローを確認したり、推奨製品を閲覧したり、規制関連文書を探すことができます。
その他のリソース
*規約および条件が適用されます。保証の詳細については、thermofisher.com/absoluteqassayguaranteeをご覧ください