アプライドバイオシステムズのリアルタイムPCRシステムによる2Probes SNPs Assayに最適な新しいTaqMan Probeです。
- Tm EnhancerであるMGB(Minor Groove Binder)構造により、Tm値70℃のプローブを20塩基以下の長さで設計することができます。
- 短いProbe長により1塩基置換のTm差がより顕著に出るため、SNPs解析に最適です。
- Non Fluorescent Quencherによりバックグラウンドが低くなるため、定量解析にも効果を発揮します。
注文書に必要事項をご記入の上、下記までお送りください。
oligosjp@thermofisher.com
製品情報
この商品は、TaqMan MGBプローブのみのご注文となります。
価格と納期 <2024年4月新価格>
製品番号 | 製品名 | 保証収量 | 価格 | 納期 |
---|---|---|---|---|
4316034 | TaqMan MGB プローブ(Small size) | 6,000pmol | ¥78,100 | 3日 |
4316033 | TaqMan MGB プローブ(Medium size) | 20,000pmol | ¥162,700 | 3日 |
4316032 | TaqMan MGB プローブ(Large size) | 50,000pmol | ¥208,300 | 3日 |
<追加料金>
- 配列中にイノシン(I)を含む場合:「¥1,000/塩基」
<備考>
- TaqMan MGB プローブの使用量は反応系によって異なりますが、通常、1反応あたり5~10pmolを使用します。
- 記載されている納期は弊社で受注後、発送までの営業日数となります。
- 平日15時以降、休日/祝日の前日12:00以降の受注分は、翌営業日扱いになります。
アプリケーションとリポータ色素
リポータ色素 | ||
---|---|---|
アプリケーション | FAM™dye | VICdye |
Single Probe Assay | ◎ | |
Allelic Discrimination | ◎Allele2 | ◎Allele1 |
+/-Assay | ◎Target | ◎Internal Positive Controll |
Relative Quantitation | ◎Target | ◎Reference |
ABI PRISM TaqMan MGB SNP検出キット
価格と納期 <2024年4月新価格>
製品番号 | 製品名 | 保証収量 | 価格 | 納期 |
---|---|---|---|---|
4323297 | TaqMan MGB SNP検出キット(Small size) ・TaqMan MGB プローブ(2本) ・ノンラベルプライマー(2本) | 6,000pmol×2 27,000pmol×2 | ¥161,900 | 3日 |
4323298 | TaqMan MGB SNP検出キット(Medium size) ・TaqMan MGB プローブ(2本) ・ノンラベルプライマー(2本) | 20,000pmol×2 90,000pmol×2 | ¥320,900 | 3日 |
4323300 | TaqMan MGB SNP検出キット(Large size) ・TaqMan MGB プローブ(2本) ・ノンラベルプライマー(2本) | 50,000pmol×2 225,000pmol×2 | ¥410,900 | 3日 |
<追加料金>
- 配列中にイノシン(I)を含む場合:「¥1,000/塩基」
<備考>
- TaqMan MGB プローブの使用量は反応系によって異なりますが、通常、1反応あたり5~10pmolを使用します。
- 記載されている納期は弊社で受注後、発送までの営業日数となります。
- 平日15時以降、休日/祝日の前日12:00以降の受注分は、翌営業日扱いになります。
アプリケーションとリポータ色素
リポータ色素 | ||
---|---|---|
アプリケーション | FAM™dye | VICdye |
Allelic Discrimination | ◎Allele2 | ◎Allele1 |
ABI PRISM TaqMan MGB 遺伝子発現検出キット
この商品は、TaqMan MGB プローブ1本とノンラベルプライマー2本がセットのご注文となります。
価格と納期 <2024年4月新価格>
製品番号 | 製品名 | 保証収量 | 価格 | 納期 |
---|---|---|---|---|
4324034 | TaqMan MGB 遺伝子発現 検出キット(Small size) ・TaqMan MGB プローブ(1本) ・ノンラベルプライマー(2本) | 6,000pmol×1 27,000pmol×2 | ¥85,000 | 3日 |
4324035 | TaqMan MGB 遺伝子発現 検出キット(Medium size) ・TaqMan MGB プローブ(1本) ・ノンラベルプライマー(2本) | 20,000pmol×1 90,000pmol×2 | ¥170,300 | 3日 |
4324036 | TaqMan MGB 遺伝子発現 検出キット(Large size) ・TaqMan MGB プローブ(1本) ・ノンラベルプライマー(2本) | 50,000pmol×1 225,000pmol×2 | ¥213,600 | 3日 |
<追加料金>
- 配列中にイノシン(I)を含む場合:「¥1,000/塩基」
<備考>
- TaqMan MGB プローブの使用量は反応系によって異なりますが、通常、1反応あたり5~10pmolを使用します。
- 記載されている納期は弊社で受注後、発送までの営業日数となります。
- 平日15時以降、休日/祝日の前日12:00以降の受注分は、翌営業日扱いになります。
アプリケーションとリポータ色素
リポータ色素 | ||
---|---|---|
アプリケーション | FAM™dye | VICdye |
Single Probe Assay | ◎ | |
Relative Quantitation | ◎Target | ◎Reference |
国内合成検索付サービス
本サービスのご利用には、事前にthermofisher.comへのアカウント登録が必要です。
- ご希望領域の配列情報やAccession No.からTaqMan MGBプローブとノンラベルプライマーを設計し合成します。
- エクソンジャンクション上のプローブ設計が必要な場合は、塩基番号でその位置情報をご連絡ください。
- 設計と合成がセットでの対応となりますため、設計のみのご依頼はお受けできません。
- E-mailからのご注文に限ります。
- 各製品の通常納期+3日
E-mailにて下記の情報をご提供ください。(いずれも必須項目となります)
件名 | 設計/合成サービス利用希望 |
本文 | 【お客様情報】
|
添付ファイル | 設計/合成をご希望される領域の配列情報やAccession No. (下記の配列情報記入例をご参照ください) 配列情報記入例 |
- 商品の性質上、ご注文後のキャンセルはお受けできません。
- 設計したプローブ及びプライマー配列情報は合成過程開始時に「合成開始メール」にてご連絡します。
- 弊社での反応テストは行いませんので、ご希望のアッセイが確実に行われることを保証するものではありません。
- 以下の様な内容はお受けできません。予めご了承ください。
- 他の遺伝子間での相同性や特異性の検討を要する設計
- 合成前のプローブ及びプライマー配列情報の提示
- その他、特殊な設計条件 など
※秘密保持の観点から、合成のご注文をいただいた配列情報についてのお問い合わせはお受けしておりませんので、予め御了承ください。
この商品は、TaqMan MGBプローブのみのご注文となります。
価格と納期 <2024年4月新価格>
製品番号 | 製品名 | 保証収量 | 価格 | 納期 |
---|---|---|---|---|
4316034 | TaqMan MGB プローブ(Small size) | 6,000pmol | ¥78,100 | 3日 |
4316033 | TaqMan MGB プローブ(Medium size) | 20,000pmol | ¥162,700 | 3日 |
4316032 | TaqMan MGB プローブ(Large size) | 50,000pmol | ¥208,300 | 3日 |
<追加料金>
- 配列中にイノシン(I)を含む場合:「¥1,000/塩基」
<備考>
- TaqMan MGB プローブの使用量は反応系によって異なりますが、通常、1反応あたり5~10pmolを使用します。
- 記載されている納期は弊社で受注後、発送までの営業日数となります。
- 平日15時以降、休日/祝日の前日12:00以降の受注分は、翌営業日扱いになります。
アプリケーションとリポータ色素
リポータ色素 | ||
---|---|---|
アプリケーション | FAM™dye | VICdye |
Single Probe Assay | ◎ | |
Allelic Discrimination | ◎Allele2 | ◎Allele1 |
+/-Assay | ◎Target | ◎Internal Positive Controll |
Relative Quantitation | ◎Target | ◎Reference |
ABI PRISM TaqMan MGB SNP検出キット
価格と納期 <2024年4月新価格>
製品番号 | 製品名 | 保証収量 | 価格 | 納期 |
---|---|---|---|---|
4323297 | TaqMan MGB SNP検出キット(Small size) ・TaqMan MGB プローブ(2本) ・ノンラベルプライマー(2本) | 6,000pmol×2 27,000pmol×2 | ¥161,900 | 3日 |
4323298 | TaqMan MGB SNP検出キット(Medium size) ・TaqMan MGB プローブ(2本) ・ノンラベルプライマー(2本) | 20,000pmol×2 90,000pmol×2 | ¥320,900 | 3日 |
4323300 | TaqMan MGB SNP検出キット(Large size) ・TaqMan MGB プローブ(2本) ・ノンラベルプライマー(2本) | 50,000pmol×2 225,000pmol×2 | ¥410,900 | 3日 |
<追加料金>
- 配列中にイノシン(I)を含む場合:「¥1,000/塩基」
<備考>
- TaqMan MGB プローブの使用量は反応系によって異なりますが、通常、1反応あたり5~10pmolを使用します。
- 記載されている納期は弊社で受注後、発送までの営業日数となります。
- 平日15時以降、休日/祝日の前日12:00以降の受注分は、翌営業日扱いになります。
アプリケーションとリポータ色素
リポータ色素 | ||
---|---|---|
アプリケーション | FAM™dye | VICdye |
Allelic Discrimination | ◎Allele2 | ◎Allele1 |
ABI PRISM TaqMan MGB 遺伝子発現検出キット
この商品は、TaqMan MGB プローブ1本とノンラベルプライマー2本がセットのご注文となります。
価格と納期 <2024年4月新価格>
製品番号 | 製品名 | 保証収量 | 価格 | 納期 |
---|---|---|---|---|
4324034 | TaqMan MGB 遺伝子発現 検出キット(Small size) ・TaqMan MGB プローブ(1本) ・ノンラベルプライマー(2本) | 6,000pmol×1 27,000pmol×2 | ¥85,000 | 3日 |
4324035 | TaqMan MGB 遺伝子発現 検出キット(Medium size) ・TaqMan MGB プローブ(1本) ・ノンラベルプライマー(2本) | 20,000pmol×1 90,000pmol×2 | ¥170,300 | 3日 |
4324036 | TaqMan MGB 遺伝子発現 検出キット(Large size) ・TaqMan MGB プローブ(1本) ・ノンラベルプライマー(2本) | 50,000pmol×1 225,000pmol×2 | ¥213,600 | 3日 |
<追加料金>
- 配列中にイノシン(I)を含む場合:「¥1,000/塩基」
<備考>
- TaqMan MGB プローブの使用量は反応系によって異なりますが、通常、1反応あたり5~10pmolを使用します。
- 記載されている納期は弊社で受注後、発送までの営業日数となります。
- 平日15時以降、休日/祝日の前日12:00以降の受注分は、翌営業日扱いになります。
アプリケーションとリポータ色素
リポータ色素 | ||
---|---|---|
アプリケーション | FAM™dye | VICdye |
Single Probe Assay | ◎ | |
Relative Quantitation | ◎Target | ◎Reference |
国内合成検索付サービス
本サービスのご利用には、事前にthermofisher.comへのアカウント登録が必要です。
- ご希望領域の配列情報やAccession No.からTaqMan MGBプローブとノンラベルプライマーを設計し合成します。
- エクソンジャンクション上のプローブ設計が必要な場合は、塩基番号でその位置情報をご連絡ください。
- 設計と合成がセットでの対応となりますため、設計のみのご依頼はお受けできません。
- E-mailからのご注文に限ります。
- 各製品の通常納期+3日
E-mailにて下記の情報をご提供ください。(いずれも必須項目となります)
件名 | 設計/合成サービス利用希望 |
本文 | 【お客様情報】
|
添付ファイル | 設計/合成をご希望される領域の配列情報やAccession No. (下記の配列情報記入例をご参照ください) 配列情報記入例 |
- 商品の性質上、ご注文後のキャンセルはお受けできません。
- 設計したプローブ及びプライマー配列情報は合成過程開始時に「合成開始メール」にてご連絡します。
- 弊社での反応テストは行いませんので、ご希望のアッセイが確実に行われることを保証するものではありません。
- 以下の様な内容はお受けできません。予めご了承ください。
- 他の遺伝子間での相同性や特異性の検討を要する設計
- 合成前のプローブ及びプライマー配列情報の提示
- その他、特殊な設計条件 など
※秘密保持の観点から、合成のご注文をいただいた配列情報についてのお問い合わせはお受けしておりませんので、予め御了承ください。
品質管理
分子量12,000以下のプライマーにつきましては、Massによる分子量確認を実施しています。
保管・保証期間
- 2020年4月1日より 国内合成品のTaqManプローブ/プライマーを常温出荷に変更いたします。常温出荷に伴い、品質や性能が損なわれることがないことを確認しております。詳しくは「常温出荷に関する検証データ 」をご覧ください。
- お手元に到着後は-20℃で保管してください。
- 本製品の保証期間は未開封/遮光条件/冷凍保管で納入日から1年間となります。
品質管理
分子量12,000以下のプライマーにつきましては、Massによる分子量確認を実施しています。
保管・保証期間
- 2020年4月1日より 国内合成品のTaqManプローブ/プライマーを常温出荷に変更いたします。常温出荷に伴い、品質や性能が損なわれることがないことを確認しております。詳しくは「常温出荷に関する検証データ 」をご覧ください。
- お手元に到着後は-20℃で保管してください。
- 本製品の保証期間は未開封/遮光条件/冷凍保管で納入日から1年間となります。
お問い合わせ
- <学術的なお問い合わせ> 0120-477392(9:00~17:30)
- <ご注文について> 弊社販売店、又はカスタマーサービス(oligosjp@thermofisher.com)まで
注意事項
この製品は研究用であり、診断目的には使用できません。
製品の仕様及び価格は、予告なく変更される場合があります。
注文書やE-mail、その他のご提供いただいた資料等は、弊社で適切に処分させていただきます。
秘密保持の観点から、合成をご注文をいただいた配列情報についてのお問い合わせはお受けしておりません。