あらゆるリキッドハンドリングに対応します
ピペッティング技術におけるリーダー—初の容量可変マイクロピペットから初のインターロック式 Thermo Scientific™ ClipTip™ インターフェースに至る Thermo Scientific 手動ピペッティングシステムは、優れた人間工学に基づいた信頼性と品質を実現し、一貫した再現性を有する結果が得られます。
初心者の方もピペッティング技術の向上を求めている方も、当社がサポートいたします。
ピペッティング技術におけるリーダー—初の容量可変マイクロピペットから初のインターロック式 Thermo Scientific™ ClipTip™ インターフェースに至る Thermo Scientific 手動ピペッティングシステムは、優れた人間工学に基づいた信頼性と品質を実現し、一貫した再現性を有する結果が得られます。
初心者の方もピペッティング技術の向上を求めている方も、当社がサポートいたします。
製品詳細:
製品詳細:
製品詳細:
反復作業に最適な人差し指のピペット操作と電動式チップイジェクションを備えた当社の電動ピペットモデルからお選びください。マイクロ遠心チューブや試験管で分注を行う場合の優れた選択肢です。
高精度で製造され、ピペットと連携してシステムとして機能するように設計されたチップは信頼性と再現性を向上させます。Thermo Scientific ClipTip および Finntip ピペットチップは、さまざまな容量とパッケージ構成をご利用できます。
すべてのハンドヘルドピペットチップを見る
摩擦によるシールシステムのピペットは、ユーザーがピペットにチップを取り付ける力に依存するため、ユーザーごとに性能が異なります。
チップの着脱に大きな力が必要
チップが緩み、チップの脱落や空気漏れの原因となる
結果の再現性に対する信頼性が低下
チップコーンの摩耗が早まる
ClipTip インターロック技術は、ピペットのフィッティングとチップの間にインターフェースを採用し、チップが所定の位置にクリップすることによりシールします。
F1-ClipTip 手動ピペットは、チップを所定の位置にロックすれば、各チャンネルが確実に完全密閉されます。シングルチャンネルでもマルチチャンネルでも、発見を加速する必要な容量の分注を実現します。
画期的な Thermo Scientific™ ClipTip™ 技術により、日常のピペット操作がまったく新しい体験となります。
長年にわたり卓越した生産性と人間工学特性を数多くのラボに提供し、さまざまな用途に使われています。