">
クリニカル遠心分離機ソリューション
もっとも重要なこと
信頼性が高く効率的な遠心分離機
Thermo Scientificクリニカル遠心分離機は卓越した性能と精度を提供するよう設計されており、幅広い一般的なクリニカルアプリケーションにおいて最適なワークフロー効率を確保します。当社の卓上遠心分離機は設置面積がコンパクトで、120 mL~4 Lの容量を備えており、1.5 mL~50 mLのサンプルチューブ、マイクロプレート、および10 mLの標準的シリンジの包括的なローターポートフォリオを有しています。これらの遠心分離機は、革新的な技術と柔軟なデザインを備えているため、クリニカルサンプル調製プロセスの簡素化に役立ちます。
Medifuge遠心分離機
Thermo Scientific Medifuge小型卓上遠心分離機はルーチンのクリニカルおよびライフサイエンスアプリケーション用に設計されており、設置面積がコンパクトで、ハイブリッド設計の独自のThermo Scientific DualSpinローターを備えています。これにより、同じローターで固定角バケットとスイングバケットを容易に切り替えられます。
Medifugeのパンフレット
適合性と卓越性
Medifugeアプリケーションノート
血小板が少ない血しょう(PPP)の調製を通した凝固検査
Medifugeグリーンファクトシート
製品の寿命時に廃棄物は最大62%削減。
クリニカルアプリケーション用のその他の卓上遠心分離機
微量遠心分離機
小型卓上遠心分離機
コンパクトな汎用遠心分離機
大容量の汎用遠心分離機
概要
設置面積が非常に小さく洗練されており、卓越した処理能力と、長年の信頼性を実現する堅牢な設計を備えています。 
  • 1回のランで最大24本のマイクロチューブ、小児血液用チューブ、またはPCRチューブを処理
  • ClickSeal生物学的封じ込めリッドがさらなる安全性を提供
血小板が少ない血しょうの検査サンプルなど、クリニカルサンプルを効果的かつ効率的に処理するコンパクトな遠心分離機。
  • 最大で24本の5/7 mL血液チューブを処理
  • ClickSeal生物学的封じ込めリッドがさらなる安全性を提供
  • Thermo Scientific HIGHConicローターを使用して、血小板の少ない血しょう検査を1分で実行
小さな設置面積で中レベルのスループットを必要とするクリニカルラボには、これらの1.6 Lコンパクト卓上遠心分離機が最適なソリューションです。AutoLockを装備しているためローターを迅速かつ容易に取り外すことができ、汎用性を最大限に高め、洗浄を簡便にします。 
  • 最大で84本の5/7 mL血液チューブを処理
  • ClickSeal生物学的封じ込めリッドがさらなる安全性を提供
  • ほとんどの一般的なクリニカルアプリケーションに対応する15個のローターオプションを利用可能
卓上またはフロアタイプのオプションがあるこの高容量遠心分離機は、3 Lの設置面積で4 Lの容量を実現します。AutoLockを装備しているためローターを迅速かつ容易に取り外すことができ、汎用性を最大限に高め、洗浄を簡便にします。 
  • 最大で196本の5/7 mL血液チューブを処理
  • ClickSeal生物学的封じ込めリッドがさらなる安全性を提供
  • ほとんどの一般的なクリニカルアプリケーションに対応する13個のローターオプションを利用可能 
モデル
フロアタイプモデル:
フロアタイプモデル:
アプリケーションの概要
  クリニカル
化学/
血液学
病理学クリニカル
微生物学
分子
生物学
血液学クリニカル
免疫学
小児学
Thermo Scientific
遠心分離機
赤血球(RB)/
凝固
検査
尿検査
および
血小板
低濃度
血しょう
結核(TB)
喀痰
クラミジア
トラコマティス
DNA/
RNA
分離
ヘマトクリット白血球ELISA/
RIA
血液
解析
Medifuge遠心分離機            
微量遠心分離機              
小型卓上遠心分離機
コンパクトな汎用遠心分離機  
大容量の汎用遠心分離機  
血液バンキング用遠心分離機
Thermo Scientific大容量遠心分離機は、さまざまなスイングバケットローターにより、中~高スループット処理に対応するため、検証済みのプロトコルを用いて血液バッグやチューブ中のさまざまな産物を処理できます。当社の製品はEU 2017/745 Medical Device Regulation(医療機器規制)に準拠して認証されています。 
大容量遠心分離機
普通のスループットから中程度のスループットの血液処理ニーズには、Sorvall BP 8/Cryofuge 8遠心分離機が、同じバケットシステムで6 x 550 mLまたは8 x 550 mLの血液バッグ容量に対応します。Sorvall BP 16/Cryofuge 16遠心分離機は12 x 550 mLの容量で高スループットの血液処理に対応するよう設計されており、同じバケットで16 x 550 mLの血液バッグにアップグレード可能です。当社の大容量遠心分離機は、お客様のニーズを満たすために、幅広いバケットおよびアダプターにより柔軟性を提供し、さまざまなタイプのチューブを遠心できます。 
今すぐ注文
リソース
動画
クリニカル遠心分離機ソリューション
">