Invitrogen GeneArtサービス:カスタムDNAコンストラクトからタンパク質発現まで
当社はオンラインオーダーシステムの利便性と最先端Invitrogen GeneArtサービスを組み合わせ、遺伝子合成におけるお客さまのニーズにお応えします。人工合成遺伝子から安定したタンパク質の発現量を得るためのInvitrogen GeneOptimizerテクノロジーや、タンパク質工学を合理化するDirected Evolutionサービスなどをご利用ください。
GeneArt遺伝子合成の最適化
GeneArt GeneOptimizerのアルゴリズムは、基本的なコドン最適化だけでなく、転写、mRNA安定性、および翻訳を改善し、タンパク質発現の収量を大きく向上させます。
Invitrogenベクターをご使用ならGeneArt人工遺伝子合成サービス
pcDNA3.1をはじめとするInvitrogen™ベクターをご使用であれば、GeneArt人工遺伝子サービスをご利用ください。受託サービスでのサブクローニングに必要となるベクターのライセンスを心配することなくご利用いただけます。
更に一部ベクターは購入・ご提供も不要です(納品物の商用利用などには製品ベクターと同等の制限がかかります。ライセンスのご相談はこちらoutlicense@thermofisher.com)。
納品後の技術的な対応も可能なGeneArt人工遺伝子合成サービスをご活用ください。
GeneArt遺伝子合成および関連サービス
GeneArt Dashboard
Invitrogen GeneArtサービス選択ガイド
すべてのサービスはオンラインでご利用いただけます。GeneOptimizerテクノロジーをご利用いただくことで、タンパク質発現および配列設計の柔軟性を向上させることができます。
GeneArt Strings DNA Fragments | GeneArt人工遺伝子合成 | タンパク質発現精製サービス | |
---|---|---|---|
目的 | 最長3 kbまでの二本鎖DNA断片の合成 | 欲しい遺伝子を合成し、標準ベクターまたは選択した発現ベクターにクローニング | 哺乳類細胞からの発現システムでタンパク質の発現、および精製 |
特長 |
|
| |
ハンズオン時間 | 中 | 低 | 不要 |
納品物 | 二本鎖DNA断片(200 ng、乾燥) | プラスミDNA(5 µg、乾燥) | トランスフェクションに使用する目的タンパク質および発現ベクター |
標準的な製造日数(※別途、配送時間がかかります) |
|
| 通常30営業日 |
配列長 | 最長3 kb | 最長100 kb | N/A |
品質管理 | バルクシーケンシング | 合成遺伝子を100%配列保証 | CBB染色タンパク質電気泳動やウェスタンブロッティングによる解析など |
注意事項:上記記載の製造日数は標準的な遺伝子合成(単純配列、GC含量が20~80%、反復配列、二次構造)に関するものです。配列の合成難易度や作業進捗状況によっては作業日数・納期が変更となる可能性がございます。
高度に複雑な配列な配列に関しては特殊製造グループでの対応となるため、合成日数がより長くなる可能性がございます。合成開始前にその旨ご連絡いたします。
ホワイトペーパー
製品資料
その他のリソース